Learn More
Sonde de pH/conductivité/ATC combinée Eutech™ COMBI03BW pour Eutech™ PC 450
Code produit 15387073
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Eutech PC 450
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15387073 Eutech PC 450 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15387073 Fournisseur Thermo Scientific Eutech Code fournisseur 01X230205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    290.00€ / 1 pièces
    Économisez 11.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Optimisez vos conductimètres Eutech™ avec les sondes combinées de pH/conductivité/ATC.
La sonde de pH/conductivité/ATC combinée Eutech™ COMBI03BW est utilisée avec le conductimètre Eutech™ CON 450. Le conductimètre Eutech™ CON 450 est un instrument de mesure étanche rétro-éclairé et robuste, idéal pour tout environnement. Conception durable étanche à l’eau et anti-poussière avec indice IP67. Écran personnalisé rétro-éclairé pour pouvoir visualiser la mesure avec la température et l’efficacité des cellules.
Caractéristiques :
  • Câble de 3 mètres
  • À utiliser avec : Eutech PC 450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sonde combinée de pH/conductivité/ATC
À utiliser avec (équipement) Eutech PC 450