Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre Eutech™ CON 150
Code produit 15347053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductivité, mesure TDS avec température, TDS with Temperature
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
15347053 Conductivité, mesure TDS avec température, TDS with Temperature 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15347053 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651611
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Eutech™ CON 150 est un conductimètre étanche IP67. Affichage des mesures de conductivité ou TDS avec température et rendement des piles sur un grand écran LCD à trois lignes.
Caractéristiques :
  • Fonction de mémorisation intégrée – stocke jusqu’à 150 mesures avec la température
  • Coefficient de température réglable – réglé sur 0,0 % afin de répondre aux méthodes USP pour les mesures non compensées
  • Fonctionne avec des piles AA ou un adaptateur secteur facultatif
  • Étalonnage à l’aide d’étalons reconnus automatiquement ou manuellement ; à un point unique dans toutes les plages ou à plusieurs points (un point d’étalonnage pour chaque plage de conductivité)
  • Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
  • Accepte les sondes avec une constante cellulaire de 0,1, 1,0 ou 10.
  • Facteur de conversion de conductivité à TDS réglable – de 0,4 à 1,0
  • Compensation manuelle ou automatique de température – pour la plus haute précision en toute situation
  • ºF ou ºC – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
  • Indicateur ready (prêt), fonction de pause de la mesure manuelle ou automatique et fonction facultative d’arrêt automatique
  • Comprend notre cellule de conductivité facile à nettoyer
  • Support intégré – pour faciliter l’utilisation sur paillasse ou à long terme
  • Montage mural en option – idéal pour économiser de l’espace sur la paillasse
  • Grip-Clip™ innovant – fixe rapidement et facilement la sonde sur votre bécher ou récipient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure CON 150 et électrode : Appareil de mesure, cellule de conductivité (K = 1,0), Grip-Clip™, deux piles AA
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle
Measurement Modes Conductivité, mesure TDS avec température, TDS with Temperature
Sondes compatibles Sondes avec une constante cellulaire de 0,1, 1,0 ou 10.
Étalonnage TDS : manuel 1 point / plage ; Température : Décalage par incréments de 0,1, ±10 ºC ou ±18
Points d’étalonnage (conductivité) Automatique / manuel ; 1 point / plage
Gamme (conductivité) 0 à 200 mS
Résolution (conductivité) 0,01 μS à 0,1 mS
Compensation thermique Automatique ou manuel (-10 à 110°C)
Coefficient thermique 0,0 à 10,0 %/°C
Gamme (TDS) 0 à 200 ppt (facteur TDS de 1.0)
Résolution (TDS) 0,01 ppm à 0,1 ppt
Précision (TDS) ±1 % de la pleine échelle
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Plage de températures (impériale) 14,0°F à 230,0°F
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ±0,5°C (±0,9°F)
Type d’affichage LCD customisé sur trois lignes
Mémoire Stocke jusqu’à 150 ensembles de données
Points de données 150
Indice IP IP67
Adaptateur secteur Adaptateur secteur (facultatif)
Dimensions (L x l x H) Instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm)
Poids (métrique) Instrument de mesure : 0,5 kg, emballé : 0,7 kg
Poids (impériale) Instrument de mesure : 1 lb, emballé : 1,4 lb
Étanche Oui
Type de batterie 2 x AA (incluses)
Autonomie de la batterie >500 heures d’utilisation continue