Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre Eutech™ CON 2700
Code produit 11513865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (salinité):
0 à 80 ppt
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (salinité) Conditionnement
11513865 0 à 80 ppt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11513865 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X543905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    780.03€ / 1 pièces
    Économisez 479.97€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Doté de capacités d’auto-standardisation, d’auto-étalonnage et de sélection automatique des plages, le Eutech™ CON 2700 accepte les électrodes de 2 cellules et de 4 cellules, ce qui permet une large gamme de mesures jusqu’à une précision maximale de ±1%. Le multimètre est fourni avec un écran multi-données qui affiche en même temps les relevés de conductivité, la température, l’état des électrodes, les points d’étalonnage, la date et l’heure.
Caractéristiques :
Conductivité
  • Gamme : 0,050 μS à 500,0 mS
  • Résolution : 0,01 / 0,1 μS ; 0,001 / 0,01 / 0,1 mS
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle
  • Points de calibration : Jusqu’à 5
  • Constante de cellule : 0,010 à 10,000
TDS :
  • Plage (en fonction du facteur TDS) : 0,050 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1,00)
  • Résolution : 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle
  • Points de calibration : Jusqu’à 5
Salinité
  • Gamme : 0,0 à 80,0 ppt
  • Résolution : 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle
Résistivité
  • Gamme : 2,000 ohms à 20,0 mOhm
  • Résolution : 0,01 / 0,1 Ohm ; 0,001 / 0,1 kOhm ; 0,01 mOhm
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle
Température
  • Plage (instrument de mesure) : 0,0 à 100,0°C / 32,0 à 212,0°F
  • Résolution : 0,1 °C / 0,1 °
  • Précision : ±0,3°C / ±0,5°F
  • Coefficient (par°C) : Linéaire & pur ; 0,000 à 10,000 %
  • Normalisation : 15,0 à 30,0°C / 59,0 à 86,0°F
  • Compensation : ATC /mTC
  • Puissance requise : Adaptateur CC 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Measurement Modes Conductivité
Gamme (conductivité) 0,050 µS à 500 mS
Gamme (résistivité) 2 Ω à 20 mΩ
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) 0,050 ppm à 500 ppt
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C