Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure portatif Eutech CON 450
Code produit 15397053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Points de données:
500
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Points de données Conditionnement
15397053 500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15397053 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00€
    815.00€ / 1 pièces
    Économisez 45.00€
    5% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Appareil de mesure, cellule de conductivité (K = 1.0), Grip-Clip™, deux piles AA, mallette de transport rigide, câble USB, solutions d’étalonnage
Instrument de mesure étanche, robuste et rétro-éclairé adapté à tous les environnements
L’instrument de mesure rétroéclairé, robuste et étanche est adapté à tous les environnements
  • Conception étanche et résistante à la poussière avec un indice IP67    
  • Affichage large et rétro-éclairé – affichage des mesures avec température et rendement des piles  
  • Grip-Clip™ – fixe rapidement et facilement la sonde sur votre bécher ou récipient    
  • Étalonnage à l’aide d’étalons reconnus automatiquement ou manuellement ; à un point unique dans toutes les gammes ou à plusieurs points (un point d’étalonnage pour chaque gamme de conductivité)
  • Constante de cellule sélectionnable – 0.10, 1.00 ou 10.0  
  • Coefficient de température réglable de 0.00 à 10.00 % par ºC. Réglé sur 0.0 % pour satisfaire aux méthodes USP pour les mesures non compensées    
  • Facteur de conductivité-TDS réglable – Réglable de 0.4 à 1.0    
  • ºC / ºF sélectionnable – Choisissez les unités qui conviennent le mieux à votre application.    
  • Comprend notre cellule de conductivité facile à nettoyer    
  • Indicateur Ready (Prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction d’arrêt automatique en option    
  • Stockez jusqu’à 500 ensembles de données – Utilisez une sortie USB or RS232 avec le câble de données en option pour envoyer les données à votre logiciel ou à notre logiciel de communication gratuit.    
  • Horodateurs en temps réel intégrés qui indiquent la date et l’heure des données enregistrées et des données d’étalonnage – Conforme aux normes de BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
  • Support intégré avec fixation murale – Facilite les mesures ou le stockage sur paillasse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle
Sorties USB, RS232
Measurement Modes Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature
Points d’étalonnage (conductivité) Automatique / manuel ; 1 point/plage
Gamme (conductivité) 0 à 200 mS
Résolution (conductivité) 0,01 μS à 0,1 mS
Gamme (salinité) 0 à 50 ppt
Gamme (TDS) 0 à 200 ppt (facteur TDS de 1.0)
Résolution (TDS) 0,01 ppm à 0,1 ppt
Précision (TDS) ± 1 % de la pleine échelle
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Résolution (température) 0.01
Précision (température) ±0,5°C (±0,9°F)
Type d’affichage Écran LCD personnalisé avec rétroéclairage
Mémoire Stocke jusqu’à 500 jeux de données
Points de données 500
Dimensions (L x l x H) Instrument de mesure : 7 7/8 × 3 1/8 × 2 1/4 in (20 × 8.3 × 5.7 cm)
Avec boîtier : 1/8 × 9 1/8 × 2 3/4 in (23 × 23 × 7 cm)
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 1 lb
Modèle Eutech CON 450
Alimentation électrique Deux piles AA (incluses), >300 heures (sans rétroéclairage) ; adaptateur secteur CA (en option)