Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure portatif Eutech COND 6+ avec électrode
Code produit 11569204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
255 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
11569204 255 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11569204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X289425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    524.00€ / 1 pièces
    Économisez 31.00€
    5% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Instruments de mesure portatifs légers, économiques et efficaces
Instruments de mesure portables légers, économiques et efficaces
  • Étalonnage automatique simple
  • Reconnaissance standard de la connectivité
  • Support pour électrode Grip-Clip inclus
  • Précision ± 1 % à pleine échelle
  • Compensation de température étendue de 0 à 10 %
  • Facteur TDS réglable
  • Mémoire non volatile conservant les paramètres, même en cas d’épuisement des piles
  • Trois ans de garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Électrode CONSEN91B, solution étalon de KCl, support pour électrode Grip-Clip
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle ±1 LSD
Measurement Modes Conductivité avec température
Constante de cellule 0.1, 1.0, 10.0
Points d’étalonnage (conductivité) 4 (1 par plage) en mode automatique ; 5 (1 par plage) en mode manuel
Gamme (conductivité)
  • 0.00 à 19.99 μS/cm
  • 20.00 à 199.9 μS/cm
  • 200.0 à 1999 μS/cm
  • 2.00 à 19.99 mS/cm
  • 20.0 à 200.0 mS/cm
Résolution (conductivité) 0.05 % de la pleine échelle
Résolution (TDS) 0.05 % de la pleine échelle
Précision (TDS) ± 1 % de la pleine échelle ± 1 LSD
Plage de températures (métrique) 0,00°C à 100,0°C (80,0°C avec sonde fournie)
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ±0,5°C (±0,9°F)
Entrées BNC, prise phono 2.5 mm
Dimensions (L x l x H) 15.7 × 8.5 × 4.2 cm
Poids (métrique) 255 g
Garantie 3 ans
Type de sonde Électrode CONSEN91B avec sonde de température
Modèle COND 6+
Type de batterie 4 piles alcalines “AAA” de 1.5 V (incluses)
Autonomie de la batterie > 500 heures