Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de conductivité Eutech™ EC620165
Code produit 10060882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
1 cm^-1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante de cellule Conditionnement
10060882 1 cm^-1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10060882 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 93X219046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00€
    685.00€ / 1 pièces
    Économisez 105.00€
    13% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Les électrodes de conductivité Eutech™ sont utilisées dans des instruments de conductivité dans diverses applications. Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques :
  • Paramètre : Conductivité / Température
  • Gamme : 0 à 500 mS
  • Plage de températures : 0 à 70°C
  • Cellule : 4
  • Constante de cellule : K = 1,0
  • Matière cellulaire : Cellule platine en verre avec corps en époxy
  • ATC : Oui
  • Dimensions (arbre) : 100 x 12 mm
  • Longueur de câble : 1 m
  • Connecteur : DIN 8 broches
  • À utiliser avec : CON 1500 / CON 6000 / PC 6000 / PC 6500 / PCD 6500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 1 cm^-1
Type Électrodes de conductivité
Matériau Verre
Plages de mesure 0 à 500 mS