Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de processus Conductivité / Résistivité ECCS10-0-01S Eutech™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les électrodes de conductivité Eutech™ sont utilisées dans des instruments de conductivité dans diverses applications. L’électrode de process ECCS-10-0-01S de conductivité / résistivité Eutech™ est utilisée pour les mesures de conductivité générale, les mesures de faible conductivité, les mesures de conductivité avec l’ATC (compensation automatique de la température) et les mesures de conductivité de l’eau pure.
Caractéristiques supplémentaires
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | K = 0,01, 2 cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Conductimètre de la série Alpha 2000 |
| Gamme de température (métrique) | Moins5 à 50°C / 23 à 122°F |
| Type | Électrodes de conductivité |
| Description | Électrode de conductivité / résistivité avec Pt100 , constante de cellule K = 0,01, acier inoxydable avec câble à double extrémité étamé 25 pieds |
| Diamètre (métrique) du corps | 12,8 mm |
| Longueur (impériale) du câble | 24,6 pi |
| Longueur (métrique) | 168 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 7,5 m |
| Matériau | SS316, matériau de raccord = plastique nylon |
| Afficher plus |