Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de processus Conductivité / Résistivité ECCS10-0-1S Eutech™
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Marque:  Thermo Scientific™ 93X219020
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Code produit. 16239410
  • 544.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Les électrodes de conductivité Eutech™ sont utilisées dans des instruments de conductivité dans diverses applications. L’électrode de traitement Eutech™ à conductivité / résistivité ECCS 10-0-1S est utilisée pour les mesures générales de conductivité, les mesures de conductivité faible, les mesures de conductivité avec ATC et les mesures de conductivité de l’eau des condensats de centrale électrique.
Caractéristiques supplémentaires
  • Pression nominale à 25ºC : 3,4 bar (50 psi)
  • Filetage : ½ ; ” NPT
  • Câble : Extrémités étamées à double protection 6 câbles de 7,5 m (24,6 pi)
  • Poids : 560 g
  • Spécification
    Spécification
    Moins5 à 50°C / 23 à 122°F
    Électrodes de conductivité
    Électrode de conductivité avec Pt100, constante de cellule K = 0,1, acier inoxydable avec câble à double extrémité étamé 25 pieds (avec filetage en plastique nylon de ½ pouce)
    24,6 pi
    7,5 m
    Plage de conductivité = 0,5 à 200 µS/cm
    K = 0,1, 2 cellules
    Conductimètre,; série Alpha 2000
    12,8 mm
    168 mm
    SS316, matériau de raccord = plastique nylon
    Pt100, 3 fils