Learn More
Électrode de traitement de conductivité / résistivité ECCS10-1-0S Eutech™
Code produit 11798136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
-5°C à +50°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de température (métrique)
11798136 -5°C à +50°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11798136 Fournisseur Thermo Scientific Eutech Code fournisseur ECCS1010S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00€
    455.40€ / 1 pièces
    Économisez 14.60€
    3% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Les électrodes de conductivité Eutech™ sont utilisées dans les conductimètres dans diverses applications. L’électrode de traitement de conductivité / résistivité ECCS10-1-0S Eutech™ est utilisée pour les mesures générales de la conductivité, les mesures de la conductivité faible, les mesures de la conductivité avec ATC et les mesures de la conductivité des condensats d’eau de centrale électrique.
Caractéristiques supplémentaires
  • Pression nominale à 25ºC : 3,4 bars (50 psi)
  • Filetage : ½” NPT
  • Câble : intégré de 7,5 m (24,6 pieds) à 6 fils à double protection, à extrémités étamées
  • Poids : 590 g
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Constante de cellule K = 1,0, 2 cellules
    À utiliser avec (équipement) Conductimètre de la série Alpha 2000
    Gamme de température (métrique) -5°C à +50°C
    Type Électrodes de conductivité
    Description Électrode de conductivité avec Pt100, constante de cellule K = 1,0, acier inoxydable avec câble étamé à extrémité ouverte de 25 pieds (avec filetage en plastique nylon de 0,5 pouce)
    Diamètre (métrique) du corps 12.8 mm
    Longueur (impériale) du câble 24.6 ft.
    Longueur (métrique) 168 mm
    Longueur (métrique) du câble 7.5 m
    Matériau SS316, matériau de raccord = plastique nylon
    Plages de mesure 0,01 à  100 mS/cm
    Capteur Pt100, 3 fils