Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de température/conductivité Eutech™ CONSEN92W
Code produit 15998060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
15998060 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15998060 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CONSEN92W
En stock
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
L’électrode de température/conductivité Eutech™ CONSEN92W est utilisée dans les conductimètres dans diverses applications. Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques
  • Paramètre : Conductivité / Température
  • Compensation thermique automatique
  • Cellule=2
  • Utilisé avec : CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule K = 10,0
Types de connecteurs DIN à 6 broches
Type de cellule 2
À utiliser avec (équipement) CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
Types de capteur Platinum
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Type Électrode de conductivité / température
Description 2 électrodes de conductivité cellulaire/ATC, 10,0 constantes de cellules, capteur platine, corps époxyde
Diamètre (métrique) du corps 115 x 12 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Matériau Anneaux en acier inoxydable avec corps en époxy
Plages de mesure >1 mS