Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de conductivité / température Eutech™ CONSEN91W
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Les électrodes de conductivité Eutech™ sont utilisées dans des instruments de conductivité dans diverses applications. Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Spécifications
- Paramètre : Conductivité / Température
- Gamme : 0 à 150 mS
- Plage de températures : 0 à 80°C
- Cellule : 2
- Constante de cellule : K = 1,0
- Matière cellulaire : Anneaux en acier inoxydable, PP et corps en Ultem
- ATC : Oui
- Dimensions (arbre) : 144 x 16 mm
- Connecteur : 6 broches
À utiliser avec : CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | K = 1,0 |
| Types de connecteurs | 6 broches |
| Type | Électrode de conductivité / température |
| Matériau | Anneaux en acier inoxydable, PP et corps en Ultem |
| Plages de mesure | 0 à 150 mS |