Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de conductivité / température Eutech™ CONSEN9201D
Code produit 12643125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
K = 0,530
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante de cellule Conditionnement
12643125 K = 0,530 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12643125 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X244730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    497.00€ / 1 pièces
    Économisez 58.00€
    10% de réduction
En stock
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Les électrodes de conductivité Eutech™ sont utilisées dans des instruments de conductivité dans diverses applications. Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques
  • Paramètre : conductivité / température
  • Plage : 0 à 350 mS
  • Plage de température : 0 à 100°C*
  • Cellule : 4
  • Constante de cellule : K = 0,530
  • Matériau de la cellule : graphite avec corps en époxy
  • Compensation automatique de la température : oui
  • Dimensions (arbre) : 144 x 16 mm
  • Longueur du câble : 1 m
  • Connecteur : DIN à 8 broches
  • Utilisé avec : CON 2700 / PC 2700
*Température constante max. de 75°C ; mesures intermittentes jusqu’à 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule K = 0,530
Type Électrode de conductivité / température
Plages de mesure 0 à 350 mS