Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de conductivité / température Eutech™ CONSEN9501D
Code produit 11543845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
K = 1,0
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante de cellule Conditionnement
11543845 K = 1,0 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11543845 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X466602
En stock
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Les électrodes de conductivité Eutech™ sont utilisées dans des instruments de conductivité dans diverses applications. Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques
  • Paramètre : conductivité / température
  • Plage : 0 à 150 mS
  • Plage de température : 0 à 80°C*
  • Cellules : 2
  • Constante de cellule : K = 1,0
  • Matériau de la cellule : anneaux en acier inoxydable, PP et corps en Ultem
  • Compensation automatique de la température : oui
  • Dimensions (arbre) : 44 x 16 mm
  • Longueur du câble : 1 m
  • Connecteur : DIN à 8 broches
  • Utilisé avec : CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule K = 1,0
Type Électrode de conductivité / température
Matériau Corps en Ultem
Plages de mesure 0 à 150 mS