Learn More
Thermo Scientific™ CD CyberScan Eutech™ 650
Code produit 12971758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice IP:
IP 67
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice IP Conditionnement
12971758 IP 67 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12971758 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X430802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00€
    2290.00€ / 1 pièces
    Économisez 245.00€
    9% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Le CyberScan CD650 permet la mesure et l’affichage simultanés de la conductivité et de l’oxygène dissous.
Le CD 650 CyberScan Eutech™ est un instrument de mesure de conductivité/TDS/ résistivité/salinité/oxygène dissous étanche portable. Équipé de la sophistication des instruments de laboratoire, le CD650 CyberScan d’Eutech permet la mesure et l’affichage simultanés de la conductivité et de l’oxygène dissous. Intuitif avec des invites de guidage et des conseils de dépannage intégrés, l’instrument de mesure est équipé d’une technologie de communication sans fil avancée pour un transfert de données facile du multimètre au PC et est étanche IP67 pour les applications difficiles.
Caractéristiques
  • Mesure et affiche simultanément trois paramètres
  • ±Précision à 1 % de la pleine échelle à une résolution à 3 décimales sur une large plage de mesures
  • Accepte une sonde de conductivité à deux et quatre cellules pour mesurer jusqu’à 500 m/s : appareil de mesure d’eau pure !
  • Étalonnage multi-point sélectionnable pour des mesures de la conductivité plus précises ou un étalonnage à point unique pour un étalonnage rapide et pratique sans erreur
  • Mesure 90,00 mg/l en concentration de DO et 600% en saturation de DO—, une des gammes de mesure de l’oxygénation dissoute les plus importantes offertes aujourd’hui sur le marché
  • DO étalonné rapidement et facilement avec l’option d’étalonnage à 100 % contre l’air atmosphérique ou d’étalonnage à 0 % contre une solution zéro
  • Salinité, température et compensation de pression : mesures précises dans des conditions variables
  • Pas de temps de préchauffage nécessaire avec le système de mesure galvanique
  • Écran d’un seul coup d’œil avec rapport d’état d’électrode en rétroéclairage, données d’étalonnage et affichage simultané d’un maximum de 4 paramètres
  • Relevés enregistrés individuellement imprimés avec l’heure et la date dans un format conforme aux BPL
  • L’appareil d’enregistrement automatique enregistre automatiquement les relevés en quelques secondes pour éviter toute perte de données
  • La mémoire non volatile protège les informations et les paramètres de l’instrument de mesure, même lorsque les batteries sont épuisées
  • Quatre niveaux de protection par mot de passe empêchent toute altération ou suppression accidentelle des données
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur CC 9 V, 500 mA
Précision Correction de la salinité : 0,1 ppt
Sorties Communications sans fil IrDA
Précision (baromètre) 0,1 mmHg ou 0,1 kPa
Précision (conductivité) ±1 % FS + 1 LSD
Précision (RDO) 0,1 % ; ±0,2 mg/l / ±0,2 %
Précision (salinité) ±1 % FS +1 LSD
Précision (TDS) ±1 % FS +1 LSD
Sorties d’alarme Alarme de limite HI-LO, alarme d’étalonnage
Correction de la pression barométrique Correction automatique avec capteur intégré
Type de batterie Piles alcalines AA 4 X 1,5 V
Constante de cellule 0,010 à 10,000
Description CyberScan CD 650 étanche conductivité / TDS / résistivité / salinité / compteur portatif à oxygène dissous avec sonde de conductivité à 4 cellules CONEN 9203J, sonde à oxygène dissous ECDOHANDYNEW, logiciel DAS, porte-sonde multisondes & kit de transport d’adaptateur secteur (toutes les sondes sont fournies avec un câble de 3 m de long).
Type d’affichage Multi-données matriciel rétroéclairé ; 7,2 cm (H) X 5,4 cm (l)
Indice IP IP 67
Measurement Modes Conductivité, TDS, résistivité, salinité, oxygène dissous, TDS, Resistivity, Salinity, Dissolved Oxygen
Gamme (conductivité) .. à 500 mS/cm
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) .. à 500,0 ppt
Plage de températures (métrique) -10,0°C à +110,0°C
Comprend Étalonnage automatique ; options d’enregistrement des données avec l’heure / la date indexée, conformité aux BPL ; affichage simultané et mesure de 4 paramètres ; alarme d’étalonnage (cal-due) ; affichage de la pente / du décalage du pH & diagnostic automatique
Mémoire 500 ensembles de données avec impression date / heure & protection par mot de passe de sécurité
Résolution de la pression 450 à 825 mmHg / 59,9 à 109,9 kP
Gamme (RDO) 0 à 90,00 mg/l ou ppm / 0 à 600 %
Résolution Correction de la salinité : 0,0 à 50,0 ppt
Résolution (conductivité) 0,05 % FS
Résolution (RDO) 0,01 mg/l ou ppm
Résolution (salinité) FS de 0,05 %
Résolution (TDS) FS de 0,05 %
Facteur de salinité Correction de la salinité : Automatique
Précision de la température ±0,5°C / ±0,9°F
Compensation thermique Automatique / Manuel (0 à 100°C)
Plage de températures (impériale) 14,0 à 230,0 °F
Résolution de la température 0,1°C/°F