Learn More
Thermo Scientific™ Support d’électrode Eutech™ Cyberscan pour sondes ATC et électrodes de pH
Code produit 11509264
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sondes ATC de 16 mm et électrodes de pH
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11509264 Sondes ATC de 16 mm et électrodes de pH 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11509264 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15X000702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.50€
    5.10€ / 1 pièces
    Économisez 0.40€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Optimisez vos électrodes et instruments de mesure Eutech™ avec ces accessoires et pièces de rechange.
Optimisez vos électrodes et instruments de mesure Eutech™ avec ces accessoires et pièces de rechange. Le support d’électrode Eutech™ Cyberscan est utilisé pour les sondes ATC Eutech™ et les électrodes de pH entre les mesures d’échantillons.
Caractéristiques :
  • Contient des électrodes de diamètre 12 mm ou 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support d’électrodes
À utiliser avec (équipement) Sondes ATC de 16 mm et électrodes de pH