Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure multi-paramètres Eutech™ CyberScan PC 650
Code produit 10415183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, mV, ions, conductivité, TDS, résistivité, salinité, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
10415183 pH, mV, ions, conductivité, TDS, résistivité, salinité, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10415183 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X430602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00€
    1910.00€ / 1 pièces
    Économisez 160.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez plusieurs paramètres de manière économique et pratique en utilisant un seul multimètre Eutech™.
Associant deux des paramètres électrochimiques les plus courants, le CyberScan PC650 d’Eutech vous permet de mesurer en même temps le pH, la conductivité et la température avec un seul appareil portable. Pour une utilisation dans les tests industriels, environnementaux, de qualité de l’eau, les applications d’aquaculture.
Caractéristiques :
  • Mesure et affiche simultanément trois paramètres
  • Précision à ± % de la pleine échelle à une résolution à 3 décimales sur une large plage de mesures
  • Capacités de mesure d’ions avec résolution à 3 chiffres
  • Accepte une sonde de conductivité à deux cellules et quatre cellules pour mesurer jusqu’à 500 m/s : appareil de mesure d’eau pure
  • Étalonnage multi-point sélectionnable pour des mesures de conductibilité plus précises ou un étalonnage à point unique pour un étalonnage rapide et pratique sans erreur
  • Affichage sur un écran d’un seul coup d’œil avec rétroéclairage
  • Rapport d’état des électrodes, données d’étalonnage et affichage simultané jusqu’à 4 paramètres
  • Robuste et étanche IP67 pour les applications dans des environnements difficiles. L’appareil de mesure flotte sur de l’eau
  • Messages d’invite faciles à comprendre pour faciliter la configuration, l’étalonnage et le dépannage
  • Relevés enregistrés individuellement imprimés avec l’heure et la date dans un format conforme aux BPL
  • L’appareil d’enregistrement automatique enregistre automatiquement les relevés en quelques secondes pour éviter toute perte de données
  • Alarme de limite haute-basse pour contrôle qualité facile : l’appareil de mesure émet une alerte lorsque les relevés sont en dehors des plages sélectionnées
  • Technologie de l’information sans fil : Pas de fils, pas de câbles — : transférez les données de l’appareil de mesure à l’ordinateur par simple pression sur un bouton
  • La mémoire non volatile protège les informations et les paramètres de l’instrument de mesure, même lorsque les batteries sont épuisées
  • Quatre niveaux de protection par mot de passe empêchent toute altération ou suppression accidentelle des données
  • Alarme d’étalonnage : Il n’y aura plus de paramètres de calibrage obsolètes
Spécifications :
  • Gamme de pH : pH de -2,000 à 20,000
  • Nombre de points d’étalonnage du pH : 1 (décalage) à 6 points
  • Option tampon pH USA, NIST, DIN, PWB, Custom
  • Gamme mV : ± 2000,0mV
  • Plage de la concentration ionique : 0,001 à 19900
  • Nombre de pts d’étalonnage d’ions : Jusqu’à 8
  • Plage de conductivité … à 500 S/cm
  • Constante de cellule : 0,010 à 10,000
  • Coefficient thermique : Linéaire & Pure
  • Gamme TDS : .. à 500,0 ppt
  • Gamme de salinité : 0 à 80 ppt
  • Précision & de résolution : 0,05 % FS & ±1 % FS +1 LSD
  • Plage de températures : -10,0 à 110,0°C / 14,0 à 230,0°F (instrument de mesure)
  • Compensation de la température : Automatique / manuel (0 à 100°C)
  • mémoire : 500 ensembles de données avec horodatage
  • Sécurité : protection par mot de passe
  • Sortie : Communications sans fil IrDA
  • Affichage : multi-données Dotmatrix rétro-éclairé ; 7,2 cm (H) X 5,4 cm (l)
  • Fonctions spéciales : Étalonnage automatique ; options d’enregistrement des données avec l’heure / la date indexée, conformité aux BPL ; affichage simultané et mesure de 4 paramètres ; alarme d’étalonnage (cal-due) ; affichage de la pente / du décalage du pH et & diagnostic automatique
  • Puissance : 4 piles alcalines 1,5 V ’AA’ ou adaptateur 9 VCC, 500 mA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties Communication sans fil IrDA
Description Instrument de mesure portatif étanche CyberScan PC 650 pour pH/mV/Ion/conductivité/TDS/résistivité/salinité avec électrode de pH ECFC252203B, sonde de conductivité à 4 cuves, logiciel DAS, adaptateur secteur et kit de transport (toutes les sondes sont fournies avec un câble de 3 m de long).
Type d’affichage Affichage LCD, rétroéclairé
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, ions, conductivité, TDS, résistivité, salinité, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C