Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure multi-paramètres Eutech™ CyberScan PCD 650
Code produit 12981758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2,000 à 20,000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
12981758 -2,000 à 20,000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12981758 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X430903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00€
    2150.00€ / 1 pièces
    Économisez 180.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 14-10-2026
Mesurez plusieurs paramètres de manière économique et pratique en utilisant un seul multimètre Eutech™.
Instrument de mesure multi-paramètres Eutech™ CyberScan PCD 650 qui mesure pH, mV, ion, conductivité, TDS, résistivité, salinité et oxygène dissous. Alliant les forces de tous les instruments de mesure de la série CyberScan 600, le CyberScan PCD650 robuste est notre ordinateur de poche étanche haut de gamme qui permet de mesurer simultanément le pH, la conductivité, l’oxygène dissous et la température. Dispose d’un écran d’un seul coup d’œil avec rapport d’état d’électrode en rétroéclairage, données d’étalonnage et affichage simultané d’un maximum de 4 paramètres.
Caractéristiques :
  • Mesure et affiche simultanément quatre paramètres
  • ±Précision à 1 % de la pleine échelle à une résolution à 3 décimales sur une large plage de mesures
  • Capacités de mesure d’ions avec résolution à 3 chiffres
  • Accepte une sonde de conductivité à deux et quatre cellules pour mesurer jusqu’à 500 m/s : appareil de mesure d’eau pure !
  • Étalonnage multi-point sélectionnable pour des mesures de la conductivité plus précises ou un étalonnage à point unique pour un étalonnage rapide et pratique sans erreur
  • Mesure 90,00 mg/l de la concentration en DO et 600 % de la saturation en DO
  • DO étalonné rapidement et facilement avec l’option d’étalonnage à 100 % contre l’air atmosphérique ou d’étalonnage à 0 % contre une solution zéro
  • Salinité, température et compensation de pression : mesures précises dans des conditions variables
  • Pas de temps de préchauffage nécessaire avec le système de mesure galvanique
  • Messages d’invite faciles à comprendre pour faciliter la configuration, l’étalonnage et le dépannage
  • Relevés enregistrés individuellement imprimés avec l’heure et la date dans un format conforme aux BPL
  • L’appareil d’enregistrement automatique enregistre automatiquement les relevés en quelques secondes pour éviter toute perte de données
  • Technologie de l’information sans fil : Pas de fils, pas de câbles : transférez les données de l’appareil de mesure à l’ordinateur par simple pression sur un bouton
  • La mémoire non volatile protège les informations et les paramètres de l’instrument de mesure, même lorsque les batteries sont épuisées
  • Quatre niveaux de protection par mot de passe empêchent toute altération ou suppression accidentelle des données
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties Communications sans fil IrDA
Précision (baromètre) 0,1 mmHg ou 0,1 kPa
Précision (conductivité) ±1 % FS + 1 LSD
Précision (ions spécifiques) ±0,5 % FS (mono) ; 1 % FS (div)
Précision (mV) ± 0,2 mV
Précision (pH) ± 0,002
Précision (RDO) 0,1 % ; ±0,2 mg/l / ±0,2 %
Précision (salinité) ±1 % FS + 1 LSD
Précision (TDS) ±1 % FS +1 LSD
Sorties d’alarme Étalonnage requis, limite HI-LO (lecture hors plage)
Correction de la pression barométrique Correction automatique avec capteur intégré
Type de batterie Piles alcalines AA 4 X 1,5 V
Points d’étalonnage (ionométrie) Jusqu’à 8
Points d’étalonnage (pH) 1 (Décalage) à 6 points
Constante de cellule 0,010 à 10,000
Description CyberScan PCD 650 étanche pH / mV / ion / conductivité / TDS / résistivité / salinité / compteur d’oxygène dissous avec support multisondes & logiciel DAS. Options du tampon pH : US, NIST, DIN, PWB, personnalisé
Type d’affichage Multi-données matriciel rétroéclairé ; 7,2 cm (H) X 5,4 cm (l)
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, ions, conductivité, TDS, résistivité, salinité, oxygène dissous, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity, Dissolved Oxygen
Gamme (conductivité) .. à 500 mS/cm
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) .. à 500,0 ppt
Résolution (ions spécifiques) 2 ou 3 chiffres
Résolution (pH) 0,1/0,01/0,001 pH
Plage de températures (métrique) -10,0°C à +110,0°C (instrument de mesure)
Comprend Étalonnage automatique ; options d’enregistrement des données avec l’heure / la date indexée, conformité aux BPL ; affichage simultané et mesure de 4 paramètres ; alarme d’étalonnage (cal-due) ; affichage de la pente / du décalage du pH & diagnostic automatique
Mémoire 500 ensembles de données avec impression date / heure & protection par mot de passe de sécurité
Alimentation électrique Adaptateur CC 9 V, 500 mA
Résolution de la pression 450 à 825 mmHg / 59,9 à 109,9 kP
Gamme (ions spécifiques) 0,001 à 19900
Gamme (RDO) 0 à 90,00 mg/l ou ppm / 0 à 600 %
Résolution (conductivité) FS de 0,05 %
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (RDO) 0,01 mg/l ou ppm
Résolution (salinité) FS de 0,05 %
Résolution (TDS) FS de 0,05 %
Facteur de salinité Correction de la salinité = automatique, précision & résolution = 0,0 à 50,0 ppt & 0,1 ppt
Précision de la température ±0,5°C / ±0,9°F
Compensation thermique Automatique / manuel (0 à 100°C) ; Coefficient de température = linéaire et pure
Plage de températures (impériale) 14,0 à 230,0°F (instrument de mesure)
Résolution de la température 0,1°C/°F