Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre Eutech™ CyberScan PCD 650
Description
Alliant les forces de tous les instruments de mesure de la série CyberScan 600, le CyberScan PCD650 est un ordinateur de poche étanche haut de gamme qui permet de mesurer simultanément le pH, la conductivité, l’oxygène dissous et la température. Mesure et affiche simultanément quatre paramètres. Pour une utilisation dans les tests industriels, environnementaux, de qualité de l’eau, les applications d’aquaculture.
Caractéristiques :
- ±Précision à 1 % de la pleine échelle à une résolution à 3 décimales sur une large plage de mesures
- Capacités de mesure d’ions avec résolution à 3 chiffres
- Accepte une sonde de conductivité à deux cellules et quatre cellules pour mesurer jusqu’à 500 m/s — : appareil de mesure d’eau pure
- Étalonnage multi-point sélectionnable pour des mesures de conductibilité plus précises ou un étalonnage à point unique pour un étalonnage rapide et pratique sans erreur
- Mesure 90,00 mg/l en concentration de DO et 600% en saturation de DO—, une des gammes de mesure de l’oxygénation dissoute les plus importantes offertes aujourd’hui sur le marché.
- DO étalonnée rapidement et facilement avec l’option d’étalonnage à 100 % contre l’air atmosphérique ou d’étalonnage à 0 % contre une solution zéro
- Salinité, température et compensation de pression— : mesures précises dans des conditions variables
- Pas de temps de préchauffage nécessaire avec le système de mesure galvanique
- Affichage sur un écran d’un seul coup d’œil avec rétroéclairage
- Rapport d’état des électrodes, données d’étalonnage et affichage simultané jusqu’à 4 paramètres
- Robuste, étanche et conforme à la norme IP67pour des utilisations dans des environnements difficiles. Le compteur flotte sur l’eau
- Messages d’invite faciles à comprendre pour faciliter la configuration, l’étalonnage et le dépannage
- Relevés enregistrés individuellement imprimés avec l’heure et la date dans un format conforme aux BPL
- L’appareil d’enregistrement automatique enregistre automatiquement les relevés en quelques secondes pour éviter toute perte de données
- Alarme de limite haute-basse pour contrôle –qualité facile : l’appareil de mesure émet une alerte lorsque les relevés sont en dehors des plages sélectionnées
- Technologie de l’information sans fil : Pas de fils, pas de câbles — : transférez les données de l’appareil de mesure à l’ordinateur par simple pression sur un bouton
- La mémoire non volatile protège les informations et les paramètres de l’instrument de mesure, même lorsque les batteries sont épuisées
- Quatre niveaux de protection par mot de passe empêchent toute altération ou suppression accidentelle des données
- Alarme d’étalonnage : Il n’y aura plus de paramètres de calibrage obsolètes
Spécifications
- Gamme de pH : pH -2,000 à 20,000
- Points d’étalonnage du pH : 1 (Décalage) à 6 points
- Options de tampon pH : US, NIST, DIN, PWB, personnalisé
- Gamme mV : ±°2000,0°mV
- Plage de concentration ionique : 001 à 19900
- Gamme de DO : De0 à 90,00mg/l ou ppm / de 0 à 600 %
- Correction de la salinité : Automatique
- Correction de la pression barométrique : Correction automatique avec un capteur intégré en mmHg ou de 0,1 kPa
- Plage de conductivité à 500 mS/cm
- Constante de cellule : 010 à 10,000
- Coefficient thermique : Linéaire & Pure
- Gamme de TDS : .. à 500,0 ppt
- Plage de salinité de 0 à 80 ppt
- Plage de températures : -10,0 à 110,0°C (14,0 à 230,0°F) (appareil de mesure)
- Compensation de la température : Automatique / manuel (0 à 100°C)
- mémoire : 500 ensembles de données avec impression date / heure & protection par mot de passe de sécurité
- Sortie : Communications sans fil IrDA
- Affichage : matrice rétroéclairée multi-données ; 7,2 cm (H) X 5,4 cm (l)
- Fonctions spéciales : Étalonnage automatique ; options d’enregistrement des données avec l’heure / la date indexée, conformité aux BPL ; affichage simultané et mesure de 4 paramètres ; alarme d’étalonnage (cal-due) ; affichage de la pente / du décalage du pH & diagnostic automatique
- Puissance : 4 X 1,5 V ’AA’ Alkor
Spécification
Spécification
| Sorties | Communication sans fil IrDA |
| Description | CyberScan PCD 650 étanche pH / mV / ion / conductivité / TDS / résistivité / salinité / compteur d’oxygène dissous avec électrode de pH à jonction double ECFC7252203B, sonde de conductivité à 4 cellules CONEN923J, sonde d’oxygène dissous ECDOHANDYNEW, logiciel DAS, support multisondes, adaptateur secteur et kit de transport (toutes les sondes sont équipées d’un câble de 3 m de long). |
| Type d’affichage | Affichage LCD, rétroéclairé |
| Indice IP | IP 67 |
| Measurement Modes | Acidité, alcalinité, température, salinité, Alkalinity, Temperature, Salinity |
| Gamme (conductivité) | Jusqu’à 199,9 µS/cm, 200 µS/cm à 1 999 µS/cm, 2 à 20 mS/cm |
| Gamme (pH) | -2,000 à 20,000 |
| Gamme (salinité) | 0 à 80 ppt |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +110°C |