Learn More
Thermo Scientific™ Solution électrolytique de remplissage d’oxygène dissout Eutech™ pour sondes OD
Description
La solution électrolytique de remplissage d’oxygène dissous Eutech™ est utilisée pour remplir les sondes d’oxygène dissous Eutech™. Les appareils de mesure et sondes Eutech™ DO et leurs accessoires offrent des contrôles rapides et précis de l’oxygène dissous dans les laboratoires, les terrains et les écoles.
Caractéristiques :
- Flacon de 60 ml
- Utilisé avec les sondes : DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Description | Solution d’électrolyte de remplissage oxygène |
| À utiliser avec (équipement) | Sondes d’OD DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650 |
| Type | Solution électrolytique de remplissage d’oxygène dissous |