Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 2700
Code produit 11533865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (RDO):
0 mg/l à 50 mg/l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (RDO) Conditionnement
11533865 0 mg/l à 50 mg/l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11533865 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X543907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00€
    2200.00€ / 1 pièces
    Économisez 165.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de doseurs et de sondes d’oxygène dissous (OD) qui mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Conçu pour des performances et une polyvalence optimales, le DO 2700 est fourni avec des options de configuration avancées intuitives pour une personnalisation étendue par l’utilisateur. Le multimètre est fourni avec une sonde d’auto-agitation et une RS232 bidirectionnelle, idéale pour les applications de DBO et d’autres applications d’oxygène dissous dans le laboratoire.
Caractéristiques :
Oxygène dissous
  • Gamme : 0,00 à 50,00 mg/l
  • Résolution : 0,01 mg/l
  • Précision : ± 0,5 % de la pleine échelle
% de saturation en oxygène
  • Gamme : 0 à 600,0 %
  • Résolution : 0,1 %
  • Précision : ± 0,5 % de la pleine échelle
Correction de la salinité
  • Gamme : 0 à 50,0 ppt
  • Résolution : 0,1 ppt
Correction de la pression barométrique
  • Gamme : 450 à 825 mmHg (automatique)
  • Résolution : 1 mmHg
  • méthode : Correction automatique avec capteur intégré
Température
  • Gamme : 0,0 à 50,0°C / 32,0 à 122,0°F
  • Résolution : 0,1°C / 0,1°F
  • Précision : ±0,3°C / ±0,5°F
  • Puissance requise : Adaptateur CC 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage (métrique) de températures 32°F à 122°F
Gamme (RDO) 0 mg/l à 50 mg/l