Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 450
Code produit 15377063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure de l’oxygène dissous
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15377063 Instrument de mesure de l’oxygène dissous 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15377063 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    576.00€ / 1 pièces
    Économisez 34.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme d’instruments de mesure et sondes d’oxygène dissous (OD) à utiliser dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
L’instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 450 est un instrument de mesure de température/oxygène dissous étanche de poche. L’instrument de mesure DO 450 offre une technologie d’ODR optique abordable qui réduit le temps et les coûts de maintenance.
Caractéristiques
  • Paramètre : Oxygène dissous / température
  • La sonde optique sans électrolyte ne nécessite aucun entretien et élimine les complications liées au remplacement des membranes délicates et l’accumulation de sel provenant des solutions de remplissage
  • Conception durable étanche à l’eau et aux poussières avec indice IP67
  • Un grand affichage rétroéclairé et personnalisé donne la mesure avec la température
  • Basculez entre le % de saturation et les mg/l (ppm) d’oxygène dissous par simple pression sur un bouton
  • Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
  • Correction manuelle de la pression barométrique et de la salinité
  • ºC ou ºF – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
  • Indicateur ready (prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction facultative d’arrêt automatique
  • Stocke jusqu’à 500 ensembles de données – transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
  • L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
  • Autonomie de 500 heures sur la batterie ou utilise un adaptateur d’alimentation universel, en option
  • Support intégré avec montage mural – permet des mesures sur la paillasse et un stockage simplifiés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure d’oxygène dissous 450 uniquement : Appareil de mesure, deux piles AA
Comprend Compensation de salinité &de pression = Manuel Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date
Gamme (OD par mesure polarographique) 0 à 20 mg/l.
Modes d’étalonnage OD : Zéro et saturation
Plage (métrique) de températures 0,0°C à 50,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ±0,5ºC ; ±0,9ºF
Étalonnage de la sonde de température Décalage par incréments de 0,1, ±10ºC ou ±18ºF
Type d’affichage LCD personnalisé avec rétroéclairage
Mémoire Stocke jusqu’à 500 ensembles de données
Indice IP IP 67
Adaptateur secteur En option
Dimensions (L x l x H) Instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé dans sa mallette de transport : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm)
Poids (métrique) Instrument de mesure : 0,5 kg, emballé dans sa mallette de transport : 0,7 kg
Poids (impériale) Instrument de mesure : 1 lb, emballé dans sa mallette de transport : 1,4 lb
Précision (RDO) ±2 % ; ±0,1 ppm ou mg/l jusqu’à 8 ; ±0,2 ppm ou mg/l au-dessus de 8
Gamme (RDO) 0 à 200 % ; 0 à 20 ppm/mg/l
Gamme (OD) 0 à 200 % ; 0 à 20 ppm/mg/l
Résolution (OD) 0,10 % ; 0,1 ppm/mg/l
Résolution (RDO) 0,10 % ; 0,1 ppm/mg/l
Compensation thermique Oui
Gamme de température (impériale) 0,0 à 122,0ºF
Autonomie de la batterie > 100 heures (sans rétroéclairage)
Type de batterie Deux piles AA (incluses)
Type Instrument de mesure de l’oxygène dissous
Précision (DO) ±2 % ; ±0,1 ppm ou mg/l jusqu’à 8 ; ±0,2 ppm ou mg/l au-dessus de 8
Sorties USB ou RS232