Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 6+ ECDO601PLUSK
Code produit 11519224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (RDO):
0 à 20,00 mg/l ou ppm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (RDO) Conditionnement
11519224 0 à 20,00 mg/l ou ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11519224 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X370114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    848.00€ / 1 pièces
    Économisez 67.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de doseurs et de sondes d’oxygène dissous (OD) qui mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Les sondes et instruments de mesure d’oxygène dissous (OD) mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution. En théorie, la quantité d’OD dans une solution dépend de 3 facteurs, à savoir la température, la salinité et la pression atmosphérique. La mesure de l’OD nécessite une électrode d’OD spéciale composée d’une anode, d’une cathode, d’une solution électrolytique et d’une membrane perméable au gaz.
L’instrument de mesure de l’oxygène dissous Eutech™ DO 6+ ECDO601PLUSK est livré avec l’électrode à câble de 1 m ECDO6HANDY3M, 2 boîtiers à bouchon à membrane assemblés, 1 électrolytique de remplissage (10 ml) et un kit de transport.
Caractéristiques :
  • Personnalisation de l’utilisateur pour la flexibilité de l’utilisateur, comme le basculement des différents modes de ppm, mg/l à % de saturation, le diagnostic des électrodes, etc.
  • L’étalonnage peut être effectué à 100 % et/ou 0 % et mg/l ou ppm par rapport à une solution connue
  • La compensation automatique de température (ATC) garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
  • La cellule galvanique permet des mesures instantanées, produisant des réponses rapides, et élimine la polarisation ; Nécessite un entretien minimal
  • Compensation automatique de la salinité et de la pression barométrique après la saisie manuelle pour une précision accrue
  • La fonction de Maintien bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage
  •  La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Appareil de mesure de l’oxygène dissous Eutech DO 6+ avec électrode de câble 1 m ECDO6 HANDY3M, 2 boîtiers de bouchon à membrane assemblés, 1 kit de remplissage électrolytique (10 ml) et kit de transport
Comprend Auto-diagnostic ; caractéristiques de l’électrode ; maintenez et désactivez l’alimentation automatique après 20 minutes
Modes d’étalonnage Jusqu’à 2 points de calibrage ; 100 % dans l’air et/ou 0 % dans la solution connue
Plage (métrique) de températures 0,0°C à 50,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,3°C (0,5°F)
Type d’affichage LCD
Gamme (RDO) 0 à 20,00 mg/l ou ppm
Méthodes Correction automatique après saisie manuelle
Résolution (OD) 0,1%
Facteur de salinité 0,0 à 50,0 ppt
Gamme de saturations 0,0 à 200 / 0 %
Résolution de la saturation 0,1%
Gamme de température (impériale) 32°F à 122°F
Autonomie de la batterie > 700 h
Type de batterie 4 piles de 1,4 V
Précision (DO) ± 1,5 % de la pleine échelle
Correction de la pression barométrique 500 à 1499 mmHg ou 66,6 à 199,9 kPA