Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 6+
Code produit 11509224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure de l’oxygène dissous
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11509224 Instrument de mesure de l’oxygène dissous 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11509224 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X370113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00€
    897.00€ / 1 pièces
    Économisez 68.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de doseurs et de sondes d’oxygène dissous (OD) qui mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Les sondes et instruments de mesure d’oxygène dissous (OD) mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution. En théorie, la quantité d’OD dans une solution dépend de 3 facteurs, à savoir la température, la salinité et la pression atmosphérique. La mesure de l’OD nécessite une électrode OD spéciale composée d’une anode, d’une cathode, d’une solution électrolytique et d’une membrane perméable au gaz. L’appareil de mesure de l’oxygène dissous Eutech™ DO 6+ est livré avec 3 m de câble d’électrode ECDO6HANDY3M, 2 boîtiers à bouchon à membrane assemblé, 1 kit d’électrolyte de remplissage (10 ml) et kit de transport.
Caractéristiques :
  • Personnalisation de l’utilisateur pour la flexibilité de l’utilisateur, comme le basculement des différents modes de ppm, mg/l à % de saturation, le diagnostic des électrodes, etc.
  • L’étalonnage peut être effectué à 100 % et/ou 0 % et mg/l ou ppm par rapport à une solution connue
  • La compensation automatique de température (ATC) garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
  • La cellule galvanique permet des mesures instantanées, produisant des réponses rapides et élimine la polarisation ; nécessite une maintenance minimale
  • Compensation automatique de la salinité et de la pression barométrique de après la saisie manuelle pour une précision accrue
  • La fonction de Maintien bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend 3 m Cable Electrode, 2 Assembled Membrane Cap Housing, 1 Refilling Electrolyte (10 ml), Carrying Kit Set
Type Instrument de mesure de l’oxygène dissous