Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ EC620131
Code produit 12624830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
12624830 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12624830 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X218973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    193.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.00€
    10% de réduction
En stock
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Caractéristiques :
  • Solutions tampons et standard conditionnés en flacons de 480 ml en plastique durable : économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH en verre à pore ouverte pour des tests généraux et les solutions à haute viscosité nécessitant un nettoyage fréquent de la référence
Types de connecteurs BNC
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode pH
À utiliser avec (application) Mesure du pH
À utiliser avec (équipement) Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C