Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ EC620132
Code produit 11569074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11569074 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11569074 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X218974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    144.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Caractéristiques :
  • Plage : pH de 0 à 14
  • Plage de températures : 0 à 60°C
  • Type de jonction liquide : Pore ouvert
  • Type de référence interne : Gel polymère
  • Étanche / rechargeable : Étanches
  • Jonction de référence : Double
  • Dimensions (axe) : 105 x 12 mm
  • Longueur de câble : 1 m
  • Connecteur : BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cette électrode de pH en verre à pore ouvert est utilisée pour les mesures de pH générales.
Types de connecteurs BNC
Jonction Double
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 60°C
Type Électrode pH
À utiliser avec (application) Mesure du pH
À utiliser avec (équipement) Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC
Gamme de température (métrique) 0°C à 60°C