Learn More
Thermo Scientific™ Sonde à oxygène dissous Eutech™ ECDO6 HANDY3 M
Code produit 11593785
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instrument de mesure de l’oxygène dissous (OD)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11593785 Instrument de mesure de l’oxygène dissous (OD) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11593785 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X233916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    508.00€ / 1 pièces
    Économisez 62.00€
    10% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Eutech™ offre une large gamme de doseurs et de sondes d’oxygène dissous (OD) qui mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Les sondes et instruments de mesure d’oxygène dissous (OD) mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution. En théorie, la quantité d’OD dans une solution dépend de 3 facteurs, à savoir la température, la salinité et la pression atmosphérique. La mesure de l’OD nécessite une électrode d’OD spéciale composée d’une anode, d’une cathode, d’une solution électrolytique et d’une membrane perméable au gaz.
La sonde à oxygène dissous Eutech™ ECDO6HANDY3M est une électrode galvanique à oxygène dissous, à ATC. Fournit avec 2 boîtiers à membrane assemblés, 1 électrolyte de remplissage et 1 tampon à récurer.
 Caractéristiques :
  • Paramètre : % de saturation en oxygène, oxygène dissous (OD)
  • Type : Galvanique
  • Gamme : 0 à 20 mg/l
  • Plage de températures : 0 à 50°C
  • Temps de réponse : 1 min pour atteindre 95 % de la lecture finale
  • Débit d’échantillon minimum : 2 po/s
  • Pression maximum : 7,5 bar
  • ATC : Oui
  • Dimensions (arbre) : 78 x 16,5 mm
  • Longueur de câble : 3 m
  • Connecteur : Fiches BNC & phono
  • À utiliser avec : DO 6 + / DO 700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Instrument de mesure de l’oxygène dissous (OD)
Type Sonde d’oxygène dissous
Type de sonde DO