Learn More
Thermo Scientific™ Sondes pour oxygène dissous Eutech™ ECDOHANDYNEW
Description
Les sondes et instruments de mesure d’oxygène dissous (OD) mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution. En théorie, la quantité d’OD dans une solution dépend de 3 facteurs, à savoir la température, la salinité et la pression atmosphérique. La mesure de l’OD nécessite une électrode d’OD spéciale composée d’une anode, d’une cathode, d’une solution électrolytique et d’une membrane perméable au gaz.
La sonde à oxygène dissous Eutech™ ECDOHANDYNEW est une électrode galvanique à oxygène dissous, à ATC. Fournit avec 1 boîtier à membrane assemblés, 1 électrolyte de remplissage et 1 tampon à récurer.
Caractéristiques :
- Paramètre : % de saturation en oxygène, oxygène dissous (OD)
- Type : Galvanique
- Gamme : 0 à 20 mg/l
- Plage de températures : 0 à 50°C
- Temps de réponse : 40 s pour atteindre 93 % de la lecture finale
- Débit d’échantillon minimum : 2 po/s
- Pression maximum : 7,5 bar
- ATC : Oui
- Dimensions (arbre) : 150 x 25 mm
- Longueur de câble : 3 m
- Connecteur : 6 broches
- À utiliser avec : DO 600 / DO 300 / DO 110 / PD 650 / PCD 650
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Instrument de mesure de l’oxygène dissous (OD) |
| Type | Sonde d’oxygène dissous |
| Type de sonde | DO |