Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFC72521R01B
Code produit 12903477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
12903477 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12903477 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X099413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    113.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.00€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et production agricole, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et d’autres applications industrielles.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Caractéristiques :
  • Paramètre : pH
  • Plage : 0 à 13 pH
  • Plage de température : 0 à 80°C
  • Type de jonction liquide: broche en PEHD poreuse
  • Type de référence interne : Ag/AgCl
  • Étanche / rechargeable : rechargeable
  • Jonction de référence : simple
  • Électrolyte de remplissage de référence : ECRE001
  • Dimensions (arbre) : 90 x 12 mm
  • Longueur du câble : 1 m
  • Connecteur : BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode combinée pH rechargeable à jonction simple corps en plastique à usage général, 12x90 mm, connecteur BNC, câble 1 m et électrolyte de remplissage 10 ml
Types de connecteurs BNC
Jonction Simple
Matériau Plastique
Plage de pH 0 à 13
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode pH
À utiliser avec (application) Mesure du pH
À utiliser avec (équipement) Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C