Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée à usage général Eutech™ ECFC7252203B
Code produit 10283663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10283663 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10283663 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X417010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    100.45€ / 1 pièces
    Économisez 58.55€
    36% de réduction
En stock
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Cette électrode combinée de pH remplie de gel à double jonction à usage général et corps en plastique est utilisée pour les mesures générales. ECFC7252203B est disponible avec un câble 3 m.
Caractéristiques
  • Paramètre : pH / température
  • Broche en PEHD poreuse de type à jonction liquide
  • Étanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH à usage général et corps en plastique. Disponible avec 3 m de câble
Types de connecteurs BNC
Jonction Double
Matériau corps en plastique
Plage de pH 0 à 13
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode pH
À utiliser avec (équipement) Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC
Référence interne Ag/AgCl
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Longueur (métrique) 90 mm
Longueur (métrique) du câble 3 m
Diamètre (métrique) 12 mm