Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFC72522R01B
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et production agricole, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et d’autres applications industrielles.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Caractéristiques :
- Paramètre : pH
- Plage : 0 à 13 pH
- Plage de température : 0 à 80°C
- Type de jonction liquide: broche en PEHD poreuse
- Type de référence interne : Ag/AgCl
- Étanche / rechargeable : rechargeable
- Jonction de référence : double
- Électrolyte de remplissage de référence : ECRE002
- Dimensions (arbre) : 90 x 12 mm
- Longueur du câble : 1 m
- Connecteur : BNC
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Électrode combinée de pH rechargeable à double jonction à corps en plastique à usage général, 12 x 90 mm, connecteur BNC, câble de 1 m et électrolyte de remplissage 10 ml |
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Double |
| Matériau | Plastique |
| Plage de pH | 0 à 13 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode pH |
| À utiliser avec (application) | Mesure du pH |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |