Learn More
Thermo Scientific™ Électrode combinée de pH/température Eutech™ ECFC7352901B
Code produit 11762897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC, 8 broches
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11762897 BNC, 8 broches 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11762897 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X417003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    149.00€ / 1 pièces
    Économisez 9.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. L’électrode combinée pH/température Eutech™ ECFC7352901J est une électrode combinée pH/température 3-en-1 à corps en plastique à usage général remplie de gel.
Caractéristiques :
  • Paramètre : pH / température
  • Plage : 1 à 13 pH
  • Plage de températures : 0 à 80 °C
  • Type de jonction liquide : Broche en PEHD poreuse
  • Type de référence interne : Ag/AgCl
  • Scellée/rechargeable : Étanches
  • Jonction de référence : Simple
  • Dimensions (arbre) : 90 x 12 mm
  • Longueur de câble : 1 m
  • Connecteur : BNC & 8 broches
  • Utilisé avec : pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode combinée
Types de connecteurs BNC, 8 broches