Learn More
Thermo Scientific™ Électrode d’ORP Eutech™ ECFC7960101B
Code produit 11859191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs
11859191 BNC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11859191 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X256612
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs d’ORP et de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Des mesures de l’ORP/rédox efficaces et fiables peuvent être effectuées avec l’électrode ECFC7960101B. Il s’agit d’une électrode à gel à usage général pour l’ORP qui est adaptée aux environnements difficiles. Elle ne nécessite pas de solution de remplissage.
L’abbréviation ORP correspond au potentiel d’oxydoréduction (mV) (ou potentiel Redox) et celui-ci permet de mesurer la capacité totale d’oxydation/de réduction de l’oxydation (potentiel électrochimique) d’une solution.
Il constitue un indicateur important de la qualité de l’eau et est utilisé dans de nombreux secteurs, tels que dans des applications environnementales, industrielles et alimentaires. Certaines utilisations courantes comprennent la mesure de l’efficacité de la désinfection de l’eau dans les bassins de natation, l’évaluation des dommages causés par la corrosion dans les centrales électriques et la surveillance de l’élimination biologique des nutriments dans les installations de traitement de l’eau.
Fonctionnalités
L’électrode ECFC7960101B est une électrode à gel à usage général pour l’ORP qui est adaptée aux environnements difficiles et qui peut être utilisée avec n’importe quelle électrode de pH disposant d’un connecteur BNC
Solutions requises
  • ECORPPR Solution pré-traitement (475 mV)
  • ECORPQUIN Quinhydrone 263 (263 mV, ± 30 mV à 25°C)
  • ECORPQUIN086 Quinhydroone 86 (86 mV, ± 30 mV à 25°C)
Garantie
6 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode à gel à faible entretien pour ORP
Types de connecteurs BNC
Jonction Simple
Matériau Corps en époxy
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
À utiliser avec (équipement) Tous les instrument de mesure de pH avec connecteur dʼentrée BNC
Référence interne Ag/AgCl
Température (impériale) en fonctionnement 32 à 176°F
Longueur (impériale) 3,54 po
Longueur (impériale) du câble 39 po
Longueur (métrique) 90mm
Longueur (métrique) du câble 1m
Diamètre (impérial) du corps 0,47 po
Diamètre (métrique) du corps 12mm
Paramètre Potentiel d’Oxydo-Réduction (ORP)
Types de capteur Broche en platine
Plages de mesure -1000 à 1 000 mV
Refillable Non