Learn More
Thermo Scientific™ Électrode ORP Eutech™ ECFC7960201B, double jonction
Code produit 12921678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
12921678 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12921678 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X256613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    235.00€ / 1 pièces
    Économisez 28.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs d’ORP et de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ offre une large gamme d’appareils de mesure et d’électrodes qui mesurent les valeurs d’ORP dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. L’électrode pour ORP Eutech™ ECFC7960201B à double jonction est une électrode pour ORP avec un corps en plastique à usage général, remplie de gel et utilisée pour les mesures générales de l’ORP. L’électrode ECFC7960202B est disponible avec un câble de 1 m.
Caractéristiques
  • Paramètre : Potentiel d’Oxydo-Réduction (ORP)
  • Étanches
  • Jonction de référence : Double
  • Type de capteur : Broche en platine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode pH combinée à jonction simple en plastique à usage général, 12 x 9 mm, connecteur BNC, câble de 1 m
Types de connecteurs BNC
Jonction Double
Matériau corps en plastique
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode rH
À utiliser avec (équipement) Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC
Référence interne Ag/AgCl
Gamme de rH -1000 à 1000 mV
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Longueur (métrique) 90 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) 12 mm