Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre Eutech™ ECOECTESTLOW
Artikelnummer. 12921718
Ansicht ändern
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductivité
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Measurement Modes Packungsgröße
12921718 Conductivité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12921718 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X477101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.20€
    84.90€ / 1 pièces
    Économisez 6.30€
    6% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La série Eutech EcoTestr EC est livrée avec des capteurs à aiguille robustes en acier inox, vous offrant ainsi des mesures de conductivité rapides et fiables.
La série Eutech EcoTestr EC est livrée avec des capteurs à aiguille robustes en acier inox, vous offrant ainsi des mesures de conductivité rapides et fiables. Idéale pour une large gamme d’applications de conductivité, telles que le jardinage en hydroponie, la pisciculture, les piscines, la galvanoplastie et d’autres applications pour eau et eaux usées. Option d’étalonnage manuel pour une meilleure précision grâce aux étalonnages proches de l’échantillon. Aucun outil nécessaire pour remplacer les piles dans leur compartiment encliquetable. La fonction Hold (Maintien) gèle temporairement les valeurs affichées afin de faciliter l’enregistrement. Bouchon de protection du capteur qui peut être dédoublé afin de contenir des échantillons ou une solution d’étalonnage.
Spécifications
  • Gamme : à 1990 uS/cm
  • Résolution : 0,1 mS/cm
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle (± 2 % au-dessus de 10 mS/cm)
  • Points de calibrage : 1 (numérique, bouton-poussoir)
  • ATC : Oui
  • Mémoire non volatile : Oui
  • Fonction de maintien : Oui
  • Arrêt automatique : 8,5 minutes après la pression sur la dernière touche
  • Écran LCD : 3 ½ chiffres avec annonciateur
  • Puissance : Piles miniatures alcalines A76 4 X 1,5 V
  • Indice de protection : Étanche IP67
  • Dimensions ; poids : Boîte : 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm ; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description EcoTestr EC étanche faible avec compensation automatique de la température (ATC), étalonnage à 1 point
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle (±2 % au-dessus de 10 mS/cm)
Measurement Modes Conductivité
Gamme (conductivité) 0 mS/cm à 1990 mS/cm
Type d’affichage LCD
Indice IP IP 67
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.