Learn More
Thermo Scientific™ Testeur de conductivité multiplage Eutech™ ECTestr11+
Code produit 11569104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductivité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
11569104 Conductivité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11569104 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X377229
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Le testeur de conductivité à double gamme Eutech™ ECTestr11 est un testeur à plusieurs gammes avec options sélectionnables ou à sélection automatique : un testeur mesure de l’eau pure à l’eau usée. Applications générales : À utiliser dans le cadre du traitement de l’eau et des eaux usées, la purge de chaudières, les réservoirs de rinçage de galvanoplastie, l’eau potable, les cultures hydroponiques, l’industrie graphique, l’aquaculture, les aquariums, la pisciculture, les piscines et spas.
Caractéristiques
  • Capteur remplaçable par l’utilisateur - Remplacez les capteurs vous-même. Les capteurs durent plus longtemps grâce à l’élément en acier inoxydable SS316 et du boîtier en VALOX™
  • Grand écran : indicateurs de température simultanés, modes d’affichage, compensation automatique de la température, niveau de la batterie
  • Étalonnages simples et multi-points avec options manuelles ou automatiques
  • Boîtier étanche et stabilisateur : boîtier étanche IP67 qui maintient le testeur en bon état même dans des conditions humides. La conception unique anti-rotation garantit une prise ferme.
  • Coupelle innovante : le design innovant du boîtier du capteur permet de traiter les petits volumes d’échantillons avec une coupelle ou en immersion. Le boîtier du capteur est réalisé en VALOX™ pour une durabilité chimique supérieure
Caractéristiques
  • Gamme : ...à 200,0 μS/cm, … à 2000 μS/cm, … à 20,00 mS/cm
  • Résolution : 0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm
  • Précision : ±1 % de la pleine échelle
  • ATC : Oui (0 à 50°C / 32 à 122°F)
  • Coefficient thermique : 2 % par °C, fixe
  • Points d’étalonnage : 3 automatiques ou 3 manuels
  • Affichage de la température : Oui
  • Gamme : 0 à 50,0°C / 32,0 à 122,0°F
  • Résolution : 0,1°C / 0,1°F
  • Précision : ±0,5 °C / ±0,9 °F + 1 LSD
  • Étalonnage : ±5,0°C / ±9,0°F
  • Mémoire non volatile : Oui
  • Mise hors tension automatique : 8,5 minutes après la pression sur la dernière touche
  • Puissance requise : Piles miniatures alcalines A76, 4 x 1,5 V (incluses)
  • Durée de vie de la batterie : plus de 150 heures
  • Dimensions / Poids : Testeur : 16,5 x 3,8 cm ; 90 g, emballé : 18,5 x 6,5 x 5 cm ; 200 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Testeur multiplage avec options sélectionnables ou à plage automatique
Indice IP IP 67
Measurement Modes Conductivité
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C