Learn More
Eutech Testeur Eutech™ Expert CTS
Code produit 15682047 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
15682047 Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15682047 Fournisseur Eutech Code fournisseur EXPERTCTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    89.46€ / 1 pièces
    Économisez 22.54€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Obtenez des mesures précises de la conductivité, du TDS, de la salinité et de la température grâce au testeur de poche à écran large à 4 chiffres, facile à utiliser dans de nombreuses applications.
Le testeur Thermo Scientific™ Eutech™ Expert CTS est conçu pour effectuer des mesures sur le terrain de la conductivité, du TDS, de la salinité, de la température et d’autres mesures d’électrochimie connexes. Le système Expert CTS convient particulièrement dans des applications telles que la surveillance de l’environnement, l’électrodéposition, l’agriculture, l’enseignement et bien plus encore.
  • Grand écran de deux lignes à 4 chiffres
  • Affichage simultané des mesures de pH et de température
  • Indicateurs d’autonomie, de disponibilité et d’étalonnage
  • Compensation automatique de la température
  • Reconnaissance du tampon et étalonnage automatiques
  • Instructions d’utilisation multilingues
Écran :
  • Le grand écran de deux lignes à 4 chiffres et l’angle de vision large permettent de lire et d’enregistrer facilement des mesures
  • Indicateurs d’autonomie, de disponibilité et d’étalonnage
  • Affichage simultané des mesures pH ou de la conductivité / du TDS / de la salinité avec température
Clavier :
  • Interface utilisateur facile à utiliser et intuitive dotée des touches Alimentation, Étalonnage, Menu et Entrée
  • Étalonnage d’une simple pression de touche : immergez le capteur dans la solution d’étalonnage et appuyez alors sur Étal
  • Reconnaissance du tampon de pH et étalonnage automatiques
  • Bouchon :
  • Équipé d’un joint d’étanchéité avec un joint torique
  • Bouchon transparent avec un repère de remplissage
  • Le bouchon symétrique peut être orienté soit vers l’avant soit vers l’arrière
Fonctions supplémentaires :
  • Le cordon permet à l’utilisateur de transporter facilement le testeur de poche pour effectuer des mesures sur le terrain
  • Le testeur de poche flotte et est classé IP67
  • Le bouchon se fixe sur le dessus du testeur de poche
  • Un support stable et large permet au testeur de tenir verticalement tout seul pour effectuer des mesures
  • Compensation automatique de la température : ajuste les mesures relevées selon le changement de température, permettant ainsi d’obtenir une précision accrue
  • Fonction d’arrêt automatique : le testeur de poche s’arrête après 8,5 minutes d’inactivité pour prolonger son autonomie
  • Marquage CD/RoHS
  • Instructions multilingues disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 % de la pleine échelle ± 1 LSD
Précision (conductivité) ± 2 % de la pleine échelle ± 1 LSD
Précision (salinité) ± 2 % de la pleine échelle ± 1 LSD
Précision (TDS) ± 2 % de la pleine échelle ± 1 LSD
Option de rétro-éclairage Non
Autonomie de la batterie 75 heures
Type de batterie 4 micro alcalines 1,5 V.
Étalonnage Étalonnage automatique et manuel
Modes d’étalonnage Conductivité, TDS, salinité, température
Points d’étalonnage 1
Points d’étalonnage (conductivité) 1
Certifications/Conformité CE, FCC Classe A et RoHs-2
Compensation Compensation automatique de la température
Description Testeur de poche Thermo Scientific Eutech de conductivité / TDS / salinité
Canaux 1
Type d’affichage 4 chiffres, double ligne
Indice IP IP 67
Measurement Modes Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature
Gamme (conductivité) 0,00 à 20,00 mS/cm
Gamme (salinité) 0,0 à 10,0 ppt
Gamme (TDS) 0,00 à 20,00 ppt
Plage de températures (métrique) 0°C à 50,0°C
Comprend Testeur de poche Thermo Scientific Eutech de conductivité / TDS / salinité, 4 piles bouton alcalines A76 de 1,5 V, manuel de l’utilisateur
Type de produit Testeur de poche
Plage Conductivité : 0,00 à 20,00 mS ; TDS :  0,00 à 20,00 ppt (avec facteur TDS de 1,00) ; salinité : 0,0 à 10,0 ppt
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution Conductivité : 10 uS <2,00 mS, 0,10 mS >2,00 mS ; TDS : 10 ppm <2,00 ptt, 0,10 ppt >2,00 ppt ; salinité : 0,10 ppt
Résolution (conductivité) 10 uS<2.00mS, 0.10mS >2,00 mS
Résolution (salinité) 0,10 ppt
Résolution (TDS) 10 ppm < 2,00 ppt, 0,10 ppt > 2,00 ppt
Modes de mesure de la salinité Par courbe de salinité pratique
Gamme de facteurs TDS 0,40 à 1,00 (sélectionnable)
Précision de la température ±0,6°C, ±1,0°F
Compensation thermique Oui
Température (impériale) en fonctionnement 32,0 à 122,0 ºF
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température 1 point
Plage de températures (impériale) 32,0 à 122,0 ºF
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 6,7 in
Longueur (métrique) 17 cm
Largeur (impériale) 1,8 in
Largeur (métrique) 4,5 cm
Hauteur (impériale) 1,2 in
Hauteur (métrique) 3 cm
Poids (impériale) 3,3 oz
Poids (métrique) 93,7 g