Learn More
Eutech Testeur pH Eutech™ Expert
Code produit 15692047 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, température, Temperature
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
15692047 pH, température, Temperature 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15692047 Fournisseur Eutech Code fournisseur EXPERTPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    93.60€ / 1 pièces
    Économisez 18.40€
    16% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des mesures sur le terrain en toute simplicité dans des applications telles que le traitement des eaux, la surveillance de l’environnement, l’enseignement, la culture hydroponique, l’agriculture, l’aquaculture, l’industrie agro-alimentaire et bien d’autres encore.
Le testeur pH Thermo Scientific™ Eutech™ Expert est conçu pour effectuer des mesures sur le terrain du pH, de la température et d’autres mesures d’électrochimie connexes. Le testeur pH Expert convient particulièrement dans des applications telles que la culture hydroponique, l’aquaculture, l’agriculture, les piscines, les tours de refroidissement, et bien plus encore.
  • Grand écran de deux lignes à 4 chiffres
  • Affichage simultané des mesures de pH et de température
  • Indicateurs d’autonomie, de disponibilité et d’étalonnage
  • Compensation automatique de la température
  • Reconnaissance du tampon et étalonnage automatiques
  • Instructions d’utilisation multilingues
Écran :
  • Le grand écran de deux lignes à 4 chiffres et l’angle de vision large permettent de lire et d’enregistrer facilement des mesures
  • Indicateurs d’autonomie, de disponibilité et d’étalonnage
  • Affichage simultané des mesures pH ou de la conductivité / du TDS / de la salinité avec température
Clavier :
  • Interface utilisateur facile à utiliser et intuitive dotée des touches Alimentation, Étalonnage, Menu et Entrée
  • Étalonnage d’une simple pression de touche : immergez le capteur dans la solution d’étalonnage et appuyez alors sur Étal
  • Reconnaissance du tampon de pH et étalonnage automatiques
Bouchon :
  • Équipé d’un joint d’étanchéité avec un joint torique
  • Bouchon transparent avec un repère de remplissage
  • Le bouchon symétrique peut être orienté soit vers l’avant soit vers l’arrière
Fonctions supplémentaires :
  • Le cordon permet à l’utilisateur de transporter facilement le testeur de poche pour effectuer des mesures sur le terrain
  • Le testeur de poche flotte et est classé IP67
  • Le bouchon se fixe sur le dessus du testeur de poche
  • Un support stable et large permet au testeur de tenir verticalement tout seul pour effectuer des mesures
  • Compensation automatique de la température : ajuste les mesures relevées selon le changement de température, permettant ainsi d’obtenir une précision accrue
  • Fonction d’arrêt automatique : le testeur de poche s’arrête après 8,5 minutes d’inactivité pour prolonger son autonomie
  • Marquage CD/RoHS
  • Instructions multilingues disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision pH ±0,1
Précision (pH) ± 0,1
Option de rétro-éclairage Non
Autonomie de la batterie 100 heures (moyenne)
Type de batterie 4 micro alcalines 1,5 V.
Étalonnage pH, température
Points d’étalonnage 1 à 3
Certifications/Conformité CE, FCC Classe A et RoHs-2
Description Testeur de poche à pH Expert pour mesurer le pH avec la température
Canaux 1
Type d’affichage 4 chiffres, double ligne
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, température, Temperature
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) pH 0,1
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 60,0°C
Comprend Testeur de pH expert avec piles
Type de produit pH Tester
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, sans condensation
Résolution pH 0,1
Précision de la température ±0,6°C, ±1,0°F
Compensation thermique Oui
Température (impériale) en fonctionnement 32,0° à 122,0°F
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température 1 point
Plage de températures (impériale) 32,0°F à 140,0°F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 6,7 po
Longueur (métrique) 17 cm
Largeur (impériale) 1,8 po
Largeur (métrique) 4,5 cm
Hauteur (impériale) 1,2 po
Hauteur (métrique) 3 cm
Poids (impériale) 3,4 oz
Poids (métrique) 96,3 g