Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure Eutech™ Ion 2700
Code produit 12903517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure multiparamètres
Kit d’instrument de mesure multiparamétrique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12903517 Instrument de mesure multiparamètres 1 pièce
11503865 Kit d’instrument de mesure multiparamétrique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12903517 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X543903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1210.00€ / 1 pièces
    Économisez 90.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Une mesure rapide et facile grâce à cet instrument de mesure sélectif d’ions.
Intuitive, flexible et permettant le diagnostic automatique avec des options de configuration avancées pour la personnalisation par l’utilisateur, la série Eutech ION 2700 est livrée avec un grand écran d’un seul coup d’œil. Visualisez en même temps la mesure du pH, de l’ION ou du Redox en même temps que la température, l’état des électrodes, les points d’étalonnage, la date et l’heure. Toutes les configurations incluent un câble RS232 30X427301, un adaptateur secteur / VAC 100 / 240 et un support d’électrode intégré.
Caractéristiques :
  • Étalonnage jusqu’à 6 points par bouton-poussoir avec reconnaissance automatique du tampon
  • Diagnostic rapide et facile des électrodes avec affichage de la pente de pH et du décalage
  • Mémoire non volatile pouvant contenir jusqu’à 500 points de données : heure et date imprimées pour répondre aux BPL
  • RS232 bidirectionnel pour un transfert aisé des données vers l’ordinateur
  • Alarme à calibrage prévu : il n’y aura plus de calibrage obsolète !
  • Fonction d’enregistrement automatique pour une surveillance continue pratique
  • Alertes de limites d’alarme lorsque la lecture tombe en dehors de la plage
  • Protection par mot de passe pour la configuration et le calibrage
  • Ensembles de tampons : USA, NIST, DIN, Utilisateur 1, Utilisateur 2, Personnalisé
Applications :
  • Pédagogique : Utile pour la plupart des études en laboratoire, écologiques et autres applications.
  • Laboratoire : Études environnementales, laboratoires chimiques, titrations et tests d’assurance qualité, où la gestion des données BPL est nécessaire. Utilisation dans tous les types de transformation des aliments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sorties RS232
Précision (ions spécifiques) 0,5 % de la pleine échelle (monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (divalent)
Précision (rH) ±0,2 mV
Précision (pH) ±0,002 + 1 LSD
Points d’étalonnage Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
Points d’étalonnage (ionométrie) 2 à 8
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
Description Instrument de mesure d’ions Eutech 2700 mètres uniquement (inclut un support d’électrode intégré, et un adaptateur VAC 100/240 et câble RS232)
Measurement Modes pH, ions, redox, Ion, Redox
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Résolution (ions spécifiques) 2 ou 3 chiffres
Résolution (pH) pH 0,1 / 0,01 / 0,001
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 100,0°C
Comprend Support d’électrode intégré & adaptateur secteur 100/240 V et câble RS232
Alimentation électrique Adaptateur CC 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SMPS)
Type de produit Instrument de mesure multiparamètres
Gamme (concentration) 0,001 à 19999 ppm (±2000 mV)
Gamme (OD) ±2000,0 mV
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme (mV relative) ± 2000,0 mV
Résolution (rH) 0,1 mV
Précision de la température ±0,3°C / ±0,5°F
Compensation thermique ATC / MTC (0 à 100°C) (pH uniquement)
Plage de températures (impériale) 32,0 à 212,0°F
Résolution de la température 0,1°C / 0,1°F