Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure Eutech™ Ion 6+
Code produit 11559174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Électrode ATC
Électrode pH
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11559174 Électrode pH 1 pièce
11549174 Électrode ATC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11559174 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X256410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    608.00€ / 1 pièces
    Économisez 47.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une mesure rapide et facile grâce à cet instrument de mesure sélectif d’ions.
Une mesure rapide et facile grâce à cet instrument de mesure sélectif d’ions. Les applications pour l’instrument de mesure Eutech™ Ion 6+ sont les suivantes : ISE (à utiliser avec n’importe quelle ISE à connexion BNC), tests de qualité de l’eau, tests environnementaux/agricoles, laboratoires et écoles, et milieux industriels.
Caractéristiques
  • Concentration d’ions directe pour une utilisation avec la plupart des électrodes sélectives d’ions (ISE) monovalents ou divalents
  • Le mode de mesure mV vous permet de vérifier les performances et l’étalonnage de votre ISE
  • Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
  • Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
  • La mémoire non volatile garantit que les données sont conservées, même lorsque l’instrument de mesure est éteint
  • La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
  • La mise hors tension automatique après 17 minutes économise la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
  • Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (ions spécifiques) ± 1 % de la pleine échelle
Précision (mV) 1 mV et ±2 mV (au-delà de ±200 mV)
Précision (pH) ± 0,01
Précision (température) ± 0,5°C
Type de batterie 4 Piles AAA de 1,4 V
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 5 points
Description Instrument de mesure Eutech Ion 6+ ion/ pH/mV avec électrode de pH à jonction simple ECFC7252101B, électrode ATC ECPHTEM01P et kit de transport de pH (inclut 1 x pH 4,01, solutions tampons pH 7,00, solution de stockage et 1 eau déminéralisée (de rinçage) (60 ml chacun), blindage/support en caoutchouc
Points d’étalonnage (ionométrie) Jusqu’à 5 points
Measurement Modes Ionomètre
Gamme (ionométrie) Concentration ionique : 0,01 à 0,99 ppm, 1,0 à 199,9 ppm, 200 à 1999 ppm
Gamme (mV) ± 500 mV
Gamme (pH) pH de 0,00 à 14,00
Résolution (ionométrie) 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm
Résolution (pH) pH 0,01
Plage (métrique) de températures 0°C à 100,0°C
Comprend Électrode pH
Résolution (mV) 0,1 mV et ±0,2 mV (dans la plage de ±199,9 mV)
Résolution (température) 0,1°C