Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ORP ECFG7960101B
Code produit 12953447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
12953447 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12953447 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 93X219103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    296.00€ / 1 pièces
    Économisez 21.00€
    6% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs d’ORP et de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles. Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs d’ORP et de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Cette électrode ORP à corps en verre universelle est utilisée pour les mesures de ORP/pH générales. Livrée avec 1 ml d’électrolyte rechargeable.
Caractéristiques :
  • Paramètre : Potentiel d’Oxydo-Réduction (ORP)
  • Plage :-1000 à 1000 mV
  • Plage de températures : 0 à 100°C
  • Type de capteur : Bande en platine
  • Type de référence interne : Ag/AgCl
  • Scellée/rechargeable : Rechargeable
  • Jonction de référence : Simple
  • Électrolyte de référence de remplissage : ECRE001
  • Dimensions (arbre) : 100 x 12 mm
  • Longueur de câble : 1 m
  • Connecteur : BNC
  • À utiliser avec : Tous les appareils de mesure du potentiel d’oxydo-réduction avec connecteur d’entrée BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC