Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de potentiel d’oxydoréduction Eutech™ ORPTestr10
Description
Eutech propose une large gamme d’appareils de mesure du rH qui mesurent à la fois le pH et le rH dans diverses applications éducatives, en laboratoire et industrielles. Les applications générales comprennent la réduction du chromate, l’oxydation du cyanure, le blanchiment de la pâte dans les milieux industriels ainsi que la surveillance des systèmes d’ozone, la vérification de l’activité du chlore libre (dans les piscines, les spas et les eaux de refroidissement), la purification de l’eau et l’eau potable, la surveillance des aquariums et la surveillance de la pollution
Caractéristiques
- Grand écran : double affichage LCD pour une meilleure lisibilité, offre des informations exhaustives sur les instruments de mesure
- Plage de mesure étendue de -999 à +1000 mV
- Boîtier étanche et anti-poussière - classé IP 67, préserve l’intégrité de votre testeur même dans des conditions difficiles.
- Capteur remplaçable par l’utilisateur - réutilisez le corps du samemètre plusieurs fois
- Électrode à double jonction - pour une durée de vie des électrodes considérablement plus longue, en particulier avec des produits chimiques agressifs
- Réglage du décalage à bouton-poussoir pour faciliter la standardisation à la norme de travail connue
- La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- La fonction de maintien fige momentanément l’écran pour faciliter la lecture
- Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
- Capteur large bande platine - pour une vérification rapide et des performances optimales
Caractéristiques
- Plage ORP : –999 à +1000 mV
- Résolution : 1 mV
- Précision : ±°2°mV
- Nombre de points d’étalonnage 1 (décalage ±150 mV)
- Écran LCD : Affichage double avec témoin de batterie, messages/codes d’erreur
- Fonctions spéciales : Grand écran double personnalisé, auto-diagnostic ; Fonction de maintien ; Arrêt automatique après 8,5minutes
- Puissance : Piles alcalines de type bouton 4 x 1,5 V
Specifications
Specifications
| Gamme (rH) | De - 999 à + 1000 mV |