Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de potentiel d’oxydoréduction étanche Eutech™ ORPTestr10BNC
Code produit 10074492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Résolution:
1 mV
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Résolution Conditionnement
10074492 1 mV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10074492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X366916
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Eutech propose une large gamme d’appareils de mesure du rH qui mesurent à la fois le pH et le rH dans diverses applications éducatives, en laboratoire et industrielles.
L’appareil de mesure étanche de l’ORP Eutech™ ORPTestr10BNC est un testeur de poche étanche de l’ORP doté d’un grand écran double, d’un connecteur BNC, d’une double jonction et d’une haute résistance. L’ORPTestr10BNC est destiné à être utilisé avec une gamme plus large d’électrodes spécialisées, de sorte qu’il est disponible uniquement en tant qu’appareil de mesure - les électrodes sont à commander séparément.
Caractéristiques
  • Grand écran – double affichage LCD pour une meilleure lisibilité, offre des informations exhaustives sur les instruments de mesure
  • Plage de mesure étendue de -999 à +1000 mV
  • Boîtier étanche et anti-poussière - classé IP 67, préserve l’intégrité de votre testeur même dans des conditions difficiles.
  • Capteur remplaçable par l’utilisateur - utilisation du même instrument de mesure plusieurs fois
  • Électrode à double jonction - pour une durée de vie des électrodes considérablement plus longue, en particulier avec des produits chimiques agressifs
  • Réglage du décalage à bouton-poussoir pour faciliter la standardisation à la norme de travail connue
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • La fonction de maintien fige momentanément l’écran pour faciliter la lecture
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Capteur large bande platine - pour une vérification rapide et des performances optimales
Applications
Industriel ; Réduction du chromate, oxydation du cyanure, blanchiment de pâte
Traitement des eaux : Surveillance des systèmes d’ozone, contrôle de l’activité du chlore libre (dans les piscines, les spas et les eaux de refroidissement), purification de l’eau et l’eau potable, surveillance des aquariums, surveillance de la pollution de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’affichage Affichage double avec témoin de batterie, messages/codes d’erreur
Gamme (rH) -999 à +1000 mV
Résolution 1 mV
Précision ±2 mV ; Nbre de points d’étalonnage 1 (décalage ±150 mV)
Type de batterie Piles alcalines de type bouton 4 x 1,5 V
Comprend Grand affichage double personnalisable, auto-diagnostic ; Fonction de maintien ; Mise hors tension automatique après 8,5 minutes
Modèle ORPTestr 10