Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure Eutech™ PC 450 avec électrodes de pH/con./ATC
Code produit 15337063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, conductivité, électrodes ATC, Conductivity, ATC Electrodes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
15337063 pH, conductivité, électrodes ATC, Conductivity, ATC Electrodes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15337063 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    1040.00€ / 1 pièces
    Économisez 80.00€
    7% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ propose une large gamme d’électrodes et de pH-mètres. Le pH-mètre 450 est un instrument de mesure étanche robuste idéal pour tout environnement et permet de mesures les valeurs de pH / mV / température.
Caractéristiques
  • Conception durable étanche à l’eau et aux poussières avec indice IP67
  • Grand affichage rétroéclairé – visualiser la mesure avec la température et le % de pente
  • Grip-Clip™ – fixez l’électrode de pH sur votre bécher ou récipient, rapidement et facilement
  • Étalonnez automatiquement jusqu’à 5 points avec les ensembles de tampons USA ou NIST (jusqu’à 6 points avec les ensembles de tampons DIN). La nouvelle option manuelle permet l’étalonnage avec jusqu’à 5 tampons étalons personnalisés
  • Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement le tampon de pH correct pour un étalonnage rapide
  • Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
  • Indicateur ready (prêt), fonction de pause de la mesure manuelle ou automatique et fonction facultative d’arrêt automatique
  • °C ou °F – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
  • Icônes intuitives et conviviales – l’état de l’électrode affiche la pente du pH
  • Stocke jusqu’à 500 ensembles de données – transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
  • L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
  • Autonomie étendue avec deux piles AA, ou utilise un adaptateur d’alimentation universel, en option
  • Support intégré avec option de montage mural – permet des mesures sur la paillasse ou un stockage simplifiés
  • Compatible avec les électrodes de pH, de rH ou d’ISE dotées d’un connecteur BNC
Caractéristiques
Spécifications du produit : Description
pH 
  • Gamme : pH -2,00 à 16,00
  • Résolution : pH 0,01
  • Précision : pH ±0,01
  • Étalonnage : Jusqu’à 5 points (USA & NIST & personnalisés), jusqu’à 6 points (DIN)
 mV
  • Gamme : ±°2000°mV
  • Résolution : 0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà
  • Précision : ±0,2 mV +2 LSD ou +0,5 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue
  • Étalonnage : ±°200°mV
ION
  • Gamme : 0,0 à 2000 ppm
  • Résolution : 0,01 / 0,1 / 1 ppm
  • Précision : ±0,5 % pleine échelle (monovalent) ; ±1 % pleine échelle (divalent)
  • Étalonnage : De 2-4 à 2-5 points : 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 & 1000 / 0,20, 2,00, 20,0, 200,0 & 2000 / 0,50, 5,00, 50,0 & 500,0
Température
  • Gamme : -10,0 à 110,0°C (14,0 à 230,0°F)
  • Résolution : 0,1°C/°F
  • Précision : ±0,5°C ; ±0,9°F
  • Étalonnage : Décalage par incréments de 0,1, ±10°C ou ±18°F
Autres
  • Affichage : LCD personnalisé avec rétroéclairage
  • mémoire : Stocke jusqu’à 500 ensembles de données
  • Sortie : USB ou RS232
  • Horloge en temps réel : Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date
  • Compensation de la température : Automatique ou manuel de -10 à 110°C
  • Puissance : Deux piles AA (incluses), >500 heures (sans rétroéclairage) ; adaptateur secteur (en option)
  • Dimensions (L x l x H) : instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm)
  • Poids : instrument de mesure : 1 lb (0,5 kg), emballé : 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties USB, RS232
Description Instrument de mesure PC 450 et électrodes de pH & Con/ATC : Instrument de mesure, électrode de pH à jonction double, cellule de conductivité (K = 1,0), Grip-Clip™, deux piles AA
Type d’affichage Affichage LCD, rétroéclairé
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, conductivité, électrodes ATC, Conductivity, ATC Electrodes
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C