Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure multi-paramètres Eutech™ PC 450
Code produit 15327063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure avec électrode combinée
Instrument de mesure multiparamètres
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15327063 Instrument de mesure multiparamètres 1 pièce
15357063 Instrument de mesure avec électrode combinée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15327063 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00€
    474.71€ / 1 pièces
    Économisez 290.29€
    37% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez plusieurs paramètres de manière économique et pratique en utilisant un seul multimètre Eutech™.
Votre solution tout-en-un pour les travaux de recherche multi-paramètres en laboratoire. Le PC 450 Eutech multi-paramètres mesure les valeurs de pH/mV/conductivité/matières dissoutes totales/température. Il accepte une sonde de pH/cond. unique ou des sondes de pH et de conductivité séparées.
Caractéristiques
  • Basculez entre le pH, les mV, la conductivité et les TDS par simple pression sur un bouton
  • Affichage personnalisé grand format et rétroéclairé – vous permet de visualiser la mesure avec la température
  • Grip-Clip™ – fixez des électrodes de pH et de conductivité séparées simultanément sur votre récipient ou bécher à échantillons, rapidement et facilement
  • Étalonnage automatique jusqu’à 5 points avec les ensembles de tampons USA ou NIST (jusqu’à 6 points avec les ensembles de tampons DIN). La nouvelle option manuelle permet l’étalonnage avec jusqu’à 5 tampons étalons personnalisés
  • Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement le tampon de pH correct pour un étalonnage rapide
  • Icônes intuitives et conviviales – l’état de l’électrode affiche la pente du pH ou la constante de la cellule
  • Conductivité à plage automatique de 0 à 199,9 mS dans cinq plages – avec jusqu’à cinq points d’étalonnage
  • Constante de cellule sélectionnable – 0,10, 1,00 ou 10,0
  • Coefficient de température réglable – de 0,00 à 10,00 % par ºC
  • Facteur de conversion conductivité-TDS – réglable de 0,40 à 1,00
  • ºC ou ºF – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
  • Indicateur ready (prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction facultative d’arrêt automatique
  • Stocke jusqu’à 500 ensembles de données ; transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
  • L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
  • Support intégré avec montage mural – permet des mesures sur la paillasse et un stockage simplifiés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel en option
Sorties USB ou RS232
Précision (conductivité) ± 1 % de la pleine échelle
Précision (mV) ±0,2 mV +2 LSD ou +0,5 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Précision (pH) ± 0,01
Précision (TDS) ± 1 % de la pleine échelle
Sorties d’alarme Alarme d’étalonnage
Points d’étalonnage (conductivité) Automatique / manuel ; un point par plage
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 points : USA, NIST, DIN ou personnalisé
Compensation Température : Automatique ou manuel de -10 à 110°C
Description Instrument de mesure PC 450 uniquement : Appareil de mesure, deux piles AA
Type d’affichage Affichage LCD, rétroéclairé
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, potentiel d’oxydoréduction, ions, conductivité, TDS, salinité, résistivité, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity
Gamme (conductivité) 0 à 200 mS ; 0 à 20 mS en cas d’utilisation de la sonde COMBI03BW
Gamme (mV) ±2000 mV
Gamme (pH) -2,00 à 16,00 pH
Gamme (TDS) 0 à 200 ppt (facteur TDS de 1,0)
Résolution (pH) pH 0,01
Plage de températures (métrique) -10,0°C à +110,0°C
Mémoire Stocke jusqu’à 500 ensembles de données
Alimentation électrique Deux piles AA (incluses), >100 heures (sans rétroéclairage) ; adaptateur secteur (en option)
Type de produit Instrument de mesure multiparamètres
Résolution (conductivité) 0,01 μS à 0,1 mS
Résolution (mV) 0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà
Résolution (TDS) 0,01 ppm à 0,1 ppt
Précision de la température ±0,5°C / ±0,9°F
Plage de températures (impériale) 14,0 à 230,0 °F
Résolution de la température 0,1°C/°F
Dimensions (L x l x H) Instrument de mesure : 7 7/8 po x 3 1/8 po x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm)
Poids (impériale) Instrument de mesure : 1 lb
Poids (métrique) Instrument de mesure : 0,5 kg