Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure multi-paramètres Eutech™ PC 450
Code produit 15347063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
Potentiel d’oxydoréduction, salinité, résistivité, pH, conductivité, Salinity, Resistivity, pH, Conductivity
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
15347063 Potentiel d’oxydoréduction, salinité, résistivité, pH, conductivité, Salinity, Resistivity, pH, Conductivity 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15347063 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    1096.00€ / 1 pièces
    Économisez 64.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez plusieurs paramètres de manière économique et pratique en utilisant un seul multimètre Eutech™.
Votre solution tout-en-un pour les travaux de recherche multi-paramètres en laboratoire. Le PC 450 Eutech multi-paramètres mesure les valeurs de pH/mV/conductivité/matières dissoutes totales/température. Il accepte une sonde de pH/cond. unique ou des sondes de pH et de conductivité séparées.
Caractéristiques
  • Conception durable étanche à l’eau et aux poussières avec indice IP67
  • Basculez entre le pH, les mV, la conductivité et les TDS par simple pression sur un bouton
  • Affichage personnalisé grand format et rétroéclairé : vous permet de visualiser la mesure avec la température
  • Grip-Clip™ : fixez des électrodes de pH et de conductivité séparées simultanément sur votre récipient ou bécher à échantillons, rapidement et facilement
  • Étalonnez automatiquement jusqu’à 5 points avec les ensembles de tampons USA ou NIST (jusqu’à 6 points avec les ensembles de tampons DIN). La nouvelle option manuelle permet l’étalonnage avec jusqu’à 5 tampons étalons personnalisés
  • Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement le tampon de pH correct pour un étalonnage rapide
  • Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
  • Icônes intuitives et conviviales : l’état de l’électrode affiche la pente du pH ou la constante de la cellule
  • Conductivité à plage automatique de 0 à 199,9 mS dans cinq plages : avec jusqu’à cinq points d’étalonnage
  • Constante de cellule sélectionnable : 0,10, 1,00 ou 10,0
  • Coefficient de température réglable : de 0,00 à 10,00 % par °C
  • Facteur de conversion conductivité-TDS : réglable de 0,40 à 1,00
  • °C ou °F – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
  • Indicateur ready (prêt), fonction de pause de la mesure manuelle ou automatique et fonction facultative d’arrêt automatique
  • Stocke jusqu’à 500 ensembles de données ; transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
  • L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
  • Autonomie de 500 heures sur la batterie ou utilise un adaptateur d’alimentation universel, en option
  • Support intégré avec option de montage mural : permet des mesures sur la paillasse ou un stockage simplifiés
Caractéristiques
Spécifications du produit : Description
pH 
  • Gamme : pH -2,00 à 16,00
  • Résolution : pH 0,01
  • Précision : pH ±0,01
  • Étalonnage : Jusqu’à 6 points : USA, NIST, DIN ou personnalisé
 mV
  • Gamme : ±°2000°mV
  • Résolution : 0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà
  • Précision : ±0,2 mV +2 LSD ou +0,5 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue
  • Étalonnage : ±°200°mV
Conductivité
  • Gamme : 0 à 200 mS ; 0 à 20 mS en cas d’utilisation de la sonde COMBI03BW
  • Résolution : 0,01 μS à 0,1 mS
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle
  • Étalonnage : Automatique / manuel ; un point par plage
TDS :
  • Gamme : 0 à 200 ppt (facteur TDS de 1,0)
  • Résolution : 0,01 ppm à 0,1 ppt
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle
  • Automatique / manuel ; 1 point/plage
Température
  • Gamme : -10,0 à 110,0°C (14,0 à 230,0°F)
  • Résolution : 0,1°C/°F
  • Précision : ±0,5°C ; ±0,9°F
  • Étalonnage : Décalage par incréments de 0,1, ±10°C ou ±18°F
Autres
  • Affichage : LCD personnalisé avec rétroéclairage
  • mémoire : Stocke jusqu’à 500 ensembles de données
  • Sortie : USB ou RS232
  • Horloge en temps réel : Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date
  • Compensation de la température : Automatique ou manuel de -10 à 110°C
  • Puissance : Deux piles AA (incluses), >100 heures (sans rétroéclairage) ; adaptateur secteur (en option)
  • Dimensions (L x l x H) : instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé : 9 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm)
  • Poids : instrument de mesure : 1 lb (0,5 kg), emballé : 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties USB, RS232
Description Kit d’instruments de mesure PC 450 : Multimètre, électrode de pH à jonction double, cellule de conductivité (K = 1,0), Grip-Clip™, deux piles AA, mallette de transport rigide, câble USB, solutions d’étalonnage
Type d’affichage Affichage LCD, rétroéclairé
Indice IP IP 67
Measurement Modes Potentiel d’oxydoréduction, salinité, résistivité, pH, conductivité, Salinity, Resistivity, pH, Conductivity
Gamme (conductivité) 0 à 200 mS, 0 à 20 mS
Gamme (TDS) 0 ppt à 200 ppt
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C