Learn More
Thermo Scientific™ Testeur de poche multi-paramètres Eutech™ PCTestr 35
Code produit 10327913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Testeur de poche multiparamétrique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10327913 Testeur de poche multiparamétrique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10327913 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X441504
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez plusieurs paramètres de manière économique et pratique en utilisant un seul multimètre Eutech™.
Il n’est pas nécessaire de modifier le capteur à chaque changement de paramètres. Le testeur de poche à plusieurs paramètres Eutech™ PCTestr 35 mesure trois paramètres (mesure le pH, la conductivité et la température). Pour les applications générales : Idéal pour des contrôles rapides et précis du pH dans les piscines et les spas, les aquariums et les exploitations hydroponiques, ou partout où des analyses fréquentes du pH sont requises. PCSTestr35 répond aux exigences de nombreuses méthodes d’essai standard pour l’environnement et l’ASTM. Pour les applications industrielles : À utiliser pour les tours de refroidissement, les tests d’eau de traitement des aliments et les tests de traitement / des eaux usées dans les industries de finition des métaux, de développement photo, d’impression et chimiques. Pour les applications éducatives : Utile dans les écoles, dans de nombreuses applications de laboratoire et dans les études écologiques.
Caractéristiques du produit
  • Étalonnage du pH jusqu’à 5 points et étalonnage de la conductivité à 3 points.
  • Coefficient de température réglable (0,0 à 10,0 % /°C)
  • Capteur de température logé dans un boîtier unique en forme de dôme pour une réponse ATC et des mesures plus rapides.
  • Option ATC / mTC
  • Menu déroulant avec commande à quatre boutons pour une navigation facile
  • Basculement des paramètres sur simple pression : Il suffit d’appuyer sur le bouton pour changer les paramètres.
  • Étanche, certifié IP67 – testeur léger qui peut même flotter pour faciliter la récupération.
Caractéristiques
  • Plage de pH : 0,00 à 14,00 pH
  • Résolution : 0,1 pH
  • Précision :±0,01 pH
  • Points d’étalonnage du pH : jusqu’à 5 (auto)
  • Options de tampon pour le pH : États-Unis, NIST
  • Plage de conductivité : … à 1999 μS/cm, 2,00 à 20,00 mS/cm
  • Résolution : 1 μS/cm
  • Précision : ±1 % de la pleine échelle
  • Points d’étalonnage de la conductivité : 2 auto, 2 manuels
  • Température de normalisation : 25,0°C
  • Coefficient de température : (0,0 à 10,0 % /°C)
  • Sélection automatique : Oui
  • Plage de température : 0,0 à 50,0°C / 32,0 à 122°F
  • Résolution : 0,1°C/°F
  • Précision : ±0,5°C/ ±0,9°F
  • Compensation en température : ATC/mTC
  • Mémoire non volatile : oui
  • Arrêt auto. : 8,5 min après la dernière pression sur une touche (peut être désactivé)
  • Écran LCD : double écran LCD (2,1 x 2,7 cm)
  • Alimentation: 4 micro-piles alcalines “A76” de 1,5 V
  • Durée de vie de la batterie :> 150 heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Testeur de poche multiparamétrique