Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure Eutech™ PD 650
Code produit 10233473
Change view
Click to view available options
Gamme (pH):
-2,000 à 20,000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
10233473 -2,000 à 20,000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10233473 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X430702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La collecte de données multi-paramètres devient un jeu d’enfant à l’aide de l’instrument de mesure Eutech™ PD 650.
L’instrument de mesure Eutech™ PD 650 est un instrument de mesure multi-paramètres qui mesure le pH/rH/ion/oxygène dissous/température. La collecte de données multi-paramètres sur le terrain devient un jeu d’enfant grâce à la série d’instruments de mesure multi-paramètres CyberScan 650 d’Eutech. Le CyberScan PD650 permet des mesures rapides et précises du pH et de l’oxygène dissous simultanément en laboratoire. La fonction d’enregistrement automatique enregistre jusqu’à 500 ensembles de données avec la date/l’heure dans un format conforme aux BPL. Un écran complet affiche simultanément les mesures de pH, d’oxygène dissous et de température, en plus des rapports d’état d’électrode et des informations d’étalonnage.
Caractéristiques :
  • ±Précision à 1 % de la pleine échelle à une résolution à 3 décimales sur une large plage de mesures
    Capacités de mesure d’ions avec résolution à 3 chiffres
  • Étalonnage multi-point sélectionnable pour des mesures de la conductivité plus précises ou un étalonnage à point unique pour un étalonnage rapide et pratique sans erreur
  • Mesure 90,00 mg/l de la concentration en DO et 600 % de la saturation en DO
  • DO étalonné rapidement et facilement avec l’option d’étalonnage à 100 % contre l’air atmosphérique ou d’étalonnage à 0 % contre une solution zéro
  • Compensation de pression, température et salinité — mesures précises dans des conditions variables
  • Pas de temps de préchauffage nécessaire avec le système de mesure galvanique
  • Écran d’un seul coup d’œil avec rapport d’état d’électrode en rétroéclairage, données d’étalonnage et affichage simultané d’un maximum de 4 paramètres
  • Messages d’invite faciles à comprendre pour faciliter la configuration, l’étalonnage et le dépannage
  • Relevés enregistrés individuellement imprimés avec l’heure et la date dans un format conforme aux BPL
  • L’appareil d’enregistrement automatique enregistre automatiquement les relevés en quelques secondes pour éviter toute perte de données
  • Technologie de l’information sans fil : Pas de fils, pas de câbles : transférez les données de l’appareil de mesure à l’ordinateur par simple pression sur un bouton
  • La mémoire non volatile protège les informations et les paramètres de l’instrument de mesure, même lorsque les batteries sont épuisées
  • Quatre niveaux de protection par mot de passe empêchent toute altération ou suppression accidentelle des données
  • Options de tampon pH : US, NIST, DIN, PWB, personnalisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties Communications sans fil IrDA
Précision (baromètre) 0,1 mmHg ou 0,1 kPa
Précision (DO) ±0,2 mg/L / ±0,2 %
Précision (ions spécifiques) ±0,5 % FS (mono) ; 1 % FS (div)
Précision (mV) ± 0,2 mV
Précision (pH) ± 0,002
Précision (salinité) 0,1 ppt
Sorties d’alarme Alarme d’étalonnage en cas d’échéance, alarme de limite HI-LO (lecture hors plage)
Correction de la pression barométrique Correction automatique avec capteur intégré
Type de batterie Piles alcalines AA 4 X 1,5 V
Points d’étalonnage (ionométrie) Jusqu’à 8
Points d’étalonnage (pH) 1 (Décalage) à 6 points
Description Cyberscan étanche PD 650. Instrument de mesure de pH/ mV/ ions/ oxygène dissous, instrument de mesure portatif avec électrode de pH ECFC252203B, sonde à oxygène dissous (DOHANDYNEW), logiciel DAS, adaptateur secteur et kit de transport (toutes les sondes sont fournies avec un câble de 3 m de long).
Type d’affichage Multi-données matriciel rétroéclairé ; 7,2 cm (H) X 5,4 cm (l)
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, potentiel d’oxydoréduction, ions, oxygène dissous, température, ORP, Ion, Dissolved Oxygen, Temperature
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Résolution (ionométrie) 2 ou 3 chiffres
Résolution (pH) 0,1/0,01/0,001 pH
Plage de températures (métrique) -10,0°C à +110,0°C (instrument de mesure)
Comprend Étalonnage automatique ; options d’enregistrement des données avec l’heure / la date indexée, conformité aux BPL ; affichage simultané et mesure de 4 paramètres ; alarme d’étalonnage (cal-due) ; affichage de la pente / du décalage du pH & diagnostic automatique
Mémoire 500 ensembles de données avec impression date / heure & protection par mot de passe de sécurité
Plage de saturation en pourcentage (RDO) 0 à 90,00 mg/l ou ppm / 0 à 600 %
Alimentation électrique Adaptateur CC 9 V, 500 mA
Résolution de la pression 450 à 825 mmHg / 59,9 à 109,9 kP
Plage OD : 0 à 90,00 mg/l ou ppm / 0 à 600 %
Gamme (ions spécifiques) Concentration ionique de 0,001 à 19900
Résolution OD : 0,01 mg/L ou ppm/ 0,1 %
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (salinité) 0,0 à 50,0 ppt
Facteur de salinité Correction de la salinité - automatique ; précision et résolution - de 0,0 à 50,0 ppt et 0,1 ppt
Précision de la température ±0,5°C / ±0,9°F
Compensation thermique Automatique / Manuel (0 à 100°C)
Plage de températures (impériale) 14,0 à 230,0°F (instrument de mesure)
Résolution de la température 0,1°C/°F