Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure Eutech™ PD450 ECPDWP45004K
Code produit 15337073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, mV, oxygène dissous, température, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes unitSize
15337073 pH, mV, oxygène dissous, température, mV, Dissolved Oxygen, Temperature 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15337073 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00€
    1780.00€ / 1 pièces
    Économisez 95.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La collecte de données multi-paramètres devient un jeu d’enfant à l’aide du kit d’instruments de mesure Eutech™ PD450 ECPDWP45004K.
L’instrument de mesure PD450 Eutech™ est un instrument de mesure multi-paramètres qui mesure les valeurs de pH, mV, oxygène dissous et température. La technologie d’ODR optique abordable réduit le temps et les coûts de maintenance. La sonde optique sans entretien sans électrolyte élimine les tracas liés au remplacement de membranes délicates et l’accumulation de sel des solutions de remplissage. Vous pouvez également basculer facilement entre pH, mV, % de saturation et mg/l (ppm) d’oxygène dissous – par une simple pression sur un bouton.
Caractéristiques :
  • pH / mV / oxygène dissous / température
  • Conception durable étanche à l’eau et aux poussières avec indice IP67
  • Un grand affichage graphique rétroéclairé fournit les mesures avec la température
  • Étalonnage automatique jusqu’à 5 points avec les ensembles de tampons USA ou NIST (jusqu’à 6 points avec les ensembles de tampons DIN). La nouvelle option manuelle permet l’étalonnage avec jusqu’à 5 tampons étalons personnalisés
  • Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement le tampon de pH correct pour un étalonnage rapide
  • Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
  • ºC ou ºF – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
  • Indicateur ready (prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction facultative d’arrêt automatique
  • Stocke jusqu’à 500 ensembles de données – transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
  • L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur En option
Sorties USB ou RS232
Précision (DO) ±2 % ; ±0,1 ppm ou mg/l jusqu’à 8 ; ±0,2 ppm ou mg/l au-dessus de 8
Précision (mV) ±0,2 mV +2 LSD ou +0,5 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Précision (pH) ± 0,01
Autonomie de la batterie > 100 heures (sans rétroéclairage)
Type de batterie Deux piles AA (incluses)
Étalonnage mV : ±200 mV, D.E. : Zéro et saturation, température : Décalage par incréments de 0,1 ±10°C ou &
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 points : USA, NIST, DIN ou personnalisé
Compensation Compensation de la pression et de la salinité : manuelle
Description Kit d’instruments de mesure PD 450 : Appareil de mesure, électrode de pH, électrode RDO avec bouchon de capteur, deux piles AA, mallette de transport rigide, câble USB, poids/protection en acier inoxydable RDO, chambre d’étalonnage RDO, solutions d’étalonnage
Type d’affichage LCD personnalisé avec rétroéclairage
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, oxygène dissous, température, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Gamme (mV) ±2000 mV
Gamme (pH) -2,00 à 16,00 pH
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Résolution (pH) pH 0,01
Plage de températures (métrique) -10,0°C à +110,0°C
Comprend Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date
Mémoire Stocke jusqu’à 500 ensembles de données
Gamme (OD par mesure polarographique) 0 à 200 % ; 0 à 20 ppm/mg/l
Résolution (mV) 0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,10 % ; 0,1 ppm/mg/l
Précision de la température ±0,5°C / ±0,9°F
Compensation thermique Automatique ou manuel de -10 à 110°C
Plage de températures (impériale) 14,0 à 230,0 °F
Résolution de la température 0,1ºC/ºF
Dimensions (L x l x H) Instrument de mesure : 7 7/8 po x 3 1/8 po x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé dans sa mallette de transport : 9 1/8 po x 9 1/8 po x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm)
Poids (impériale) Instrument de mesure : 1 lb, emballé dans sa mallette de transport : 1,4 lb
Poids (métrique) Instrument de mesure : 0,5 kg, emballé dans sa mallette de transport : 0,7 kg