Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure Eutech™ pH 150
Code produit 15307053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibration Points:
Jusqu’à 5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibration Points Conditionnement
15307053 Jusqu’à 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15307053 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X651609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    563.00€ / 1 pièces
    Économisez 37.00€
    6% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ propose une large gamme d’électrodes et de pH-mètres. Le kit de pH-mètre 150 est un pH-mètre étanche IP67 qui permet de mesurer les valeurs de pH/mV/température.
Caractéristiques
  • Grand affichage LCD à trois lignes : visualisez la mesure du pH ou des mV avec la température et le % de pente
  • Fonction de mémorisation intégrée : stocke jusqu’à 150 mesures ainsi que la température
  • Reconnaissance automatique du tampon : identifie automatiquement les ensembles de tampons USA, NIST ou DIN pour un étalonnage rapide
  • Fonctionne avec des piles AA ou utilise un adaptateur secteur pour les mesures sur la paillasse, en option
  • Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
  • Sélectionnable °F/°C – choisissez les unités les mieux adaptées à votre application
  • Comprend le décalage des mV : étalonner avec un standard Redox / rH ou réaliser le diagnostic d’une électrode de pH
  • Indicateur ready (prêt), fonction de pause de la mesure manuelle ou automatique et fonction facultative d’arrêt automatique
  • % de pente et température affichés avec chaque mesure
  • Support intégré : idéal pour utilisation sur la paillasse ou à long terme
  • Montage mural en option : idéal pour économiser de l’espace sur la paillasse
  • Comprends le Grip-Clip™ innovant : fixez l’électrode sur votre bécher ou récipient, rapidement et facilement
  • Compatible avec les électrodes de pH dotées d’un connecteur BNC
Caractéristiques
Spécifications du produit : Description
pH 
  • Gamme : pH -2,00 à 16,00
  • Résolution : pH 0,01
  • Précision : pH ±0,01
  • Étalonnage : Jusqu’à 5 points (USA et NIST), jusqu’à 6 points (DIN)
 mV
  • Gamme : ±°2000°mV
  • Résolution : 0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà
  • Précision : ±0,2 mV +2 LSD ou +0,5 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue
  • Étalonnage : ±°200°mV
Température
  • Gamme : -10,0 à 110,0°C (14,0 à 230,0°F)
  • Résolution : 0,1°C/°F
  • Précision : ±0,5°C ; ±0,9°F
  • Étalonnage : Décalage par incréments de 0,1, ±10°C ou ±18°F
Autres
  • Affichage : LCD personnalisé sur trois lignes
  • Compensation de la température : Automatique ou manuel de -10 à 110°C
  • mémoire : Stocke jusqu’à 150 ensembles de données
  • Puissance : Deux piles AA (incluses), >700 heures d’utilisation continue ; adaptateur secteur (en option)
  • Dimensions (L x l x H) : instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm)
  • Poids : instrument de mesure : 1 lb (0,5 kg), emballé : 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit pH-mètre 150 : Appareil de mesure avec électrode de pH à jonction double ECFC7252201B et sonde ATC PHWPTEM01W, Grip-Clip™, deux piles AA, mallette de transport rigide, tampons pH, solution de stockage, solution de rinçage
Précision (température) 0,5°C/0,9°F
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,01
Résolution (pH) 0,01
Calibration Points Jusqu’à 5
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Type d’affichage LCD