Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pH 2700
Code produit 11583855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Intergral Electrod Holder
Électrode de pH, sonde ATC
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11583855 Électrode de pH, sonde ATC 1 pièce
11573855 Intergral Electrod Holder 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11583855 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X543902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00€
    759.65€ / 1 pièces
    Économisez 465.35€
    37% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Écran surdimensionné avec de grandes polices, mais compact – le pH-mètre Eutech pH 2700 offre un écran facile à lire qui en affiche plus. Affichez les mesures de pH ou de rH, avec la température, l’état de l’électrode, les points d’étalonnage, la date et l’heure en une seule fois !
Caractéristiques
  • Étalonnage jusqu’à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon
  • Diagnostic rapide et facile des électrodes avec affichage de plusieurs pentes et du décalage du pH
  • La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 500 points de données – estampillés avec l’heure et la date pour la conformité avec les BPL
  • Étalonnez avec jusqu’à 5 tampons de pH personnalisés – utilisez n’importe quelles valeurs de pH qui sont séparées par ≥1,0 unité de pH
  • Alarme d’étalonnage (cal-due) – plus d’étalonnages obsolètes !
  • Fonction d’enregistrement automatique pour une surveillance continue pratique
  • Protection par mot de passe pour la configuration et l’étalonnage
  • Ensembles de tampons : USA, NIST, DIN, Utilisateur 1, Utilisateur 2, Personnalisé
Applications
  • Pédagogique : Utile pour la plupart des laboratoires, les études écologiques et d’autres applications
  • Laboratoire : Études environnementales, laboratoires de chimie, titrations et tests d’assurance qualité, là où la gestion de données BPL est requise. Utilisation dans tous les types de transformation des aliments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pH-mètre Eutech 2700 avec électrode de pH (ECFG7370101B), sonde ATC (PH5TEMB01P), porte-électrodes intégré, adaptateur 100/240 VAC, câble RS232, solution de recharge d’électrode de pH, 60 ml
Comprend Électrode de pH, sonde ATC
Précision (température) 0,3°C/0,5°F
Précision (mV) ±0,2
Précision (pH) ±0,002
Sorties RS-232
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Calibration Points Jusqu’à 6
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Points de données 500 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Enregistrement automatique des données